Learn More
Invitrogen™ Kit de transcription mMESSAGE mMACHINE™ T7 ULTRA
Code produit 10219104
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 réactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10219104 10 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10219104 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM1345
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Générez des transcripts d’ARN avec des rendements protéiques plus élevés
The mMESSAGE mMACHINE T7 Ultra Kit combines the anti-reverse cap analog (ARCA) with a patented high-yield transcription technology to generate RNA transcripts that produce higher protein yields compared to other transcripts upon translation.
Le kit mMESSAGE mMACHINE T7 Ultra associe un nouvel analogue de coiffe, à savoir l’analogue de coiffe anti-inverse (ARCA), à une technologie brevetée de transcription à haut débit pour générer des transcripts d’ARN qui produisent des rendements supérieurs de protéines par rapport aux autres transcripts après translation.
  • Rendement de l’ARN : 20 à 30 μg
  • Synthétise plus de protéines à partir d’ARN transcrit in vitro.
  • Exprime des transcripts d’ARN plus efficacement in vitro et in vivo.
  • Stabilise les transcripts in vivo avec des réactifs inclus pour la queue poly(A).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage Mélange enzymatique T7,solution ARCA⁄2XNTP de tampon de réaction 10X, solution GTP, pTRI-Xef, DNase TURBO, solution d’arrêt d’acétate d’ammonium, solution de précipitation de chlorure de lithium, tampon E-PAP, 5X E-PAP, solution ATP, MnCl2 et colorant de charge au formaldéhyde sont tous stockés à –20°C. L’eau exempte de nucléase peut être conservée à n’importe quelle température.
Type de produit final ARNm synthétique, ARNm, ARNm avec bouchon ARCA
Format Kit
Type d’échantillon ARNm, ARNm synthétique
À utiliser avec (application) Transcription in vitro, ARNm synthétique, ARNm, transfection, LNP, GENEart, plasmide d’ADN linéarisé, administration, produits de PCR
Nbre de réactions 10 réactions
Gamme de produits Ambion, mMESSAGE mMACHINE
Type de produit Kit de transcription in vitro T7
Quantité 10 réactions
Accélérateur T7
Conditions d’expédition Glace carbonique
Rendement 20 à 30 µg
Matériau de départ Produits de PCR, plasmide d’ADN linéarisé