Learn More
Invitrogen™ Mouse RiboPure™-Blood RNA Isolation Kit with Manual
Code produit 10331325
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 préparations
Type de produit:
Kit
Kit avec manuel
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de produit Conditionnement
10331325 25 préparations Kit 1 pièce
10584825 25 préparations Kit avec manuel 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10331325 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM1951
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Includes
Acid–Phenol:Chloroform, 3M Sodium Acetate pH 5.5, Wash Solution 1 Concentrate, Wash Solution 2/3 Concentrate, 2mL tubes pre-loaded with RNAlater, Lysis Solution, Filter Cartridges, Collection Tubes, Nuclease–free Water and Elution solution
Isolement d’ARN de haute qualité à partir de sang de souris et de rat
For the purification of extremely high-quality total RNA (and optionally, microRNA) from mouse or rat blood in about 35 minutes. The Ambion™ kit includes sufficient reagents for 25 RNA purifications from whole blood samples ranging from 0.1–0.5 each.
Pour la purification de l’ARN total de très haute qualité (et en option, du micro-ARN) à partir d’échantillons sanguins de souris ou de rat, en 35 minutes environ. Le kit Ambion® inclut suffisamment de réactifs pour 25 purifications d’ARN à partir d’échantillons de sang total de 0,1 à 0,5 ml chacun.
• Comprend du RNAlater®, prédistribué dans des tubes de 2 ml, afin de stabiliser l’ARN
• L’ARN résultant est adapté aux applications rigoureuses en aval comme l’analyse de dosages et la RT-qPCR
En raison de l’interférence des inhibiteurs enzymatiques et des anticoagulants présents dans les échantillons sanguins, la purification d’ARN à partir de sang total nécessite une méthode d’isolement rigoureuse qui permet d’obtenir un ARN de haute qualité appauvri en agents inhibiteurs et en contaminants. Le kit comprend des tubes de microcentrifugation préchargés de RNAlater® Prélèvement tissulaire : solution de stabilisation de l’ARN, un réactif de stockage aqueux et non toxique qui empêche la dégradation de l’ARN et préserve les profils d’ARN présents dans les échantillons. Les échantillons stabilisés peuvent être conservés à température ambiante pendant 3 jours maximum ou plus longtemps à –20°C. Les chiffres associés montrent les performances de l’ARN isolé lors d’une RT-PCR avec le kit de sang de souris RiboPure™. Le kit comprend un protocole alternatif d’isolement de l’ARN total contenant du micro-ARN. En général, 30 à 55 µg d’ARN total (contenant du micro-ARN) sont obtenus à partir de 0,5 ml de sang de souris. Le rendement du sang de rat est considérablement plus variable, généralement 18 à 40 µg à partir de 0,5 ml de sang.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Phénol–acide : chloroforme, 3 M d’acétate de sodium à pH 5,5, solution de nettoyage 1 concentré, solution de nettoyage 2 ⁄ 3 concentré à 4°C. Conserver les 2 ml de tubes préchargés avec ARNlater, la solution de lyse, les cartouches de filtration, les tubes de prélèvement, l’eau exempte de nucléase et la solution d’élution à température ambiante.
Format Cartouche pour filtre
Isolation Technology Extraction organique, Colonne de centrifugation
Temps de purification 35 min
Espèces Souris
Type d’échantillon Sang
Type de produit final ARN total, micro-ARN
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
À utiliser avec (application) Analyse microarray, PCR quantitative en temps réel (qPCR), PCR par transcriptase inverse (RT-PCR), transfert Northern
Comprend Phénol–acide : chloroforme, 3 M d’acétate de sodium à pH 5,5, solution de nettoyage 1 concentré, solution de nettoyage 2 / 3 concentré, 2 ml de tubes préchargés avec ARNlater, solution de lyse, cartouches de filtration, tubes de prélèvement, eau exempte de nucléase et solution d’élution
Gamme de produits Ambion, RiboPure
Type de produit Kit
Quantité 25 préparations
Conditions d’expédition Température ambiante
Quantité de matériel de démarrage Jusqu’à 0,5 ml de sang total
Target miARN, ARN total
Rendement 40 µg
Afficher plus Afficher moins
Usage exclusivement réservé à la recherche.Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.