Learn More
Invitrogen™ mRNA Catcher™ PLUS Purification Kit
Code produit 10594823
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
960 préparations
96 préparations
Type de produit:
Kit de purification
Tampons uniquement
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de produit Conditionnement
10594823 96 préparations Kit de purification 1 pièce
10247402 960 préparations Kit de purification 1 pièce
10105302 960 préparations Tampons uniquement 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 10594823 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur K157002
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Includes
1 96-well mRNA Catcher PLUS plate; 4mL 2X Lysis Buffer L20; 30mL Wash Buffer W15; 4mL Dilution Buffer DL1; 8mL Elution Buffer E3; 100μL 0.5M DTT (4°C)
La technologie LNA offre de meilleures performances et une rapidité accrue.
The mRNA Catcher PLUS Purification Kit enables high-throughput purification of mRNA from cells, tissues, blood, and total RNA in a 96-well format. By taking advantage of locked nucleic acid (LNA) technology, the mRNA Catcher PLUS kit provides improved performance and a faster protocol, while preserving mRNA yield and purity.
Le kit ARNm Catcher™ PLUS permet la purification à haut débit de l’ARNm à partir des cellules, des tissus, du sang et de l’ARN total dans un format 96 puits. En profitant de la technologie de l’acide nucléique verrouillé (LNA), le kit ARNm Catcher PLUS offre des performances améliorées et un protocole plus rapide, tout en préservant le rendement et la pureté de l’ARNm.
Fonctionnement
L’ARNm de l’ARN total, de cellules, de tissus et d’échantillons sanguins est hybridé en un LNA immobilisé et monocaténaire contenant 20-mer oligo(dT). L’incorporation de LNA dans la sonde oligo augmente l’efficacité et la spécificité de l’hybridation de la liaison de l’ARNm. L’ARNm peut être élué ou inversement transcrit en ADNc directement dans le puits. La méthode de l’ARNm Catcher PLUS ne nécessite pas de centrifugation, de précipitation, de séparation de phase ni de filtration sur colonne. En outre, la méthode complète peut être automatisée pour un profilage d’expression à haut débit rationalisé pour les processus à grande échelle. L’ARNm isolé convient à une utilisation dans des applications en aval telles que la RT-PCR et la RT-qPCR.
  • Protocoles automatisés, compatibles haut débit
  • Performances robustes : capacité de liaison élevée par puits (> 80 ng / puits)
  • Résultats reproductibles : CV bas de puits à puits et plaque à plaque (∽ 2 %)
  • Protocoles optimisés : pour les petits échantillons (100 cellules, 4 mg de tissu et 40 μl de sang)
  • Conception de plaques compatibles : peuvent être utilisées avec la plupart des thermocycleurs PCR
Purification automatisée des acides nucléiques, isolement automatisé de micro-ARN, purification et analyse d’ADN et d’ARN, extraction d’ARN, isolement d’ARNm
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace humide
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 1 plaque mRNA Catcher PLUS à 96 puits ; conserver à 4°C
• 4 ml de tampon de lyse 2X L20 ; température ambiante
• 30 ml de tampon de lavage W15 ; température ambiante
• 4 ml de tampon de dilution DL1 ; température ambiante
• 8 ml de tampon d’élution E3 (eau exempte de RNase traitée par DEPC) ; température ambiante
• 100 µl 0,5M DTT ; température ambiante
Isolation Technology Affinité Oligo dT
Temps de purification 1,5 heure (Y compris l’homogénéisation des échantillons)
Volume d’élution 80 μlitres
Type d’échantillon Cellules, tissus, ARN total, sang total, tissus (mammifères), ARN total, sang total
Type de produit final ARNm
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit
À utiliser avec (équipement) Systèmes robotiques de manipulation de liquides
À utiliser avec (application) RT-PCR, qPCR, construction de bibliothèques d’ADNc, analyse microarray
Type de produit Kit de purification
Quantité 96 préparations
Conditions d’expédition Température ambiante
Quantité de matériel de démarrage Cellules : 100 à 106
Tissus : 4 à 40 mg
ARN total : 0,1 à 100 μg
Sang total : 40 μlitres
Rendement >80 ng