Learn More
Invitrogen™ NorthernMax™ 10X Running Buffer
Code produit. 10743657
Click to view available options
Quantité:
1 l
Conditionnement:
1 pièce
Code produit. 10743657
Marque: Invitrogen™ AM8671
Pour une utilisation dans les systèmes de gel d’agarose au formaldéhyde dénaturant
  • Prêt à l’emploi et certifié exempt de RNase
  • Même composant inclus dans les kits de transfert Northern ultrasensibles NorthernMax mais en plus grand format
  • Compatible avec les gels d’agarose
  • Des instructions complètes sont fournies
Électrophorèse sur gel d’agarose, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, transfert Northern, électrophorèse sur gel de l’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à 4°C.
Tampon Tampons de migration
Concentration 10X
Type de produit Tampon de migration pour l’analyse Northern
Compatibilité du gel Gels d’agarose
Quantité 1 l