Learn More
Invitrogen™ NucAway™ Spin Columns
Description
Les colonnes de centrifugation Invitrogen™ NucAway™ permettent d’éliminer rapidement les nucléotides et les sels non incorporés des sondes après des réactions de synthèse de sondes. 30 colonnes sont fournies.
- Élimination rapide et efficace des nucléotides et des sels non incorporés après la synthèse des sondes
- Sans RNase ni DNase
- Remplace des méthodes de purification plus fastidieuses Pour utiliser, réhydratez simplement la colonne, centrifugez pour éliminer le liquide interstitiel, ajoutez la sonde au sommet de la colonne et centrifugez à nouveau pour éluer la sonde.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Filtré | À filtre |
| À utiliser avec (application) | Élimination rapide et efficace des nucléotides et des sels non incorporés après la synthèse des sondes |
| Format | Colonne de centrifugation |
| Type de pointe | Adaptation universelle |
| Type de produit | Colonnes de centrifugation NucAway™ |
| Contenu et stockage | Stocker les tubes à température ambiante. |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Jetable | Usage unique |
| Gamme de produits | Ambion, NucAway |