Learn More
Invitrogen™ Eau sans nucléase (non traitée au DEPC)
Description
Nuclease-free, non-DEPC-treated water for NGS, PCR, qPCR, dPCR, and RNA/DNA workflows, delivering verified purity and reliable performance. This molecular biology grade water is produced through controlled manufacturing and multi-step purification to achieve high purity and consistent performance. Each lot undergoes functional testing to confirm the absence of RNase, exonuclease, and nonspecific endonuclease activity, ensuring nucleic acid integrity during preparation, storage, and downstream applications. Manufactured in the USA under ISO 9001 and ISO 13485 certified quality systems, it is supported by comprehensive quality control documentation for full traceability and reproducibility.
Utilisation d’eau exempte de nucléase
Dans la mesure où cette eau n’est pas traitée au DEPC, elle est recommandée pour les applications pour lesquelles le DEPC résiduel risque d’être néfaste (par ex., la microinjection d’ovocytes).
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| pH | 6 à 8 |
| Qualité | Biologie moléculaire |
| Conditionnement | Flacon |
| Traitement(s) | Non traité au DEPC |
| Quantité | 1 x 100 ml |
| Méthode de purification | Autoclavé, filtré par membrane |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Gamme de produits | Ambion |