Learn More
Invitrogen™ Eau sans nucléase (non traitée au DEPC)
Code produit 10457884
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 50 ml
1 x 100 ml
1 x 500 ml
5 x 100 ml
1 x 1000 ml
4 x 1000 ml
Conditionnement:
1 pièce
100mL
4L
500mL
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10457884 5 x 100 ml 500mL
10185104 1 x 100 ml 100mL
10429224 1 x 500 ml 500mL
10526945 10 x 50 ml 500mL
10320995 1 x 1000 ml 1 pièce
10793837 4 x 1000 ml 4L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 10457884 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM9939
Offres Spotlight
Utilisez le code promo 28038
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
L’eau sans nucléase (non traitée au DEPC) a été désionisée, filtrée dans la bouteille finale et autoclavée.
Nuclease-free, non-DEPC-treated water for NGS, PCR, qPCR, dPCR, and RNA/DNA workflows, delivering verified purity and reliable performance. This molecular biology grade water is produced through controlled manufacturing and multi-step purification to achieve high purity and consistent performance. Each lot undergoes functional testing to confirm the absence of RNase, exonuclease, and nonspecific endonuclease activity, ensuring nucleic acid integrity during preparation, storage, and downstream applications. Manufactured in the USA under ISO 9001 and ISO 13485 certified quality systems, it is supported by comprehensive quality control documentation for full traceability and reproducibility.
L’eau sans nucléase (non traitée au DEPC) a été désionisée, filtrée dans la bouteille finale et autoclavée. Elle est prête à l’emploi et n’exige aucune préparation, aucun mélange, aucun autoclavage. Cette eau sans nucléase fait l’objet de tests rigoureux visant à détecter toute présence d’endonucléase/exonucléase non spécifique contaminante et d’activité de RNase.
Utilisation d’eau exempte de nucléase
Dans la mesure où cette eau n’est pas traitée au DEPC, elle est recommandée pour les applications pour lesquelles le DEPC résiduel risque d’être néfaste (par ex., la microinjection d’ovocytes).
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
pH 6 to 8
Qualité Biologie moléculaire
Conditionnement Flacon
Traitement(s) Non traité au DEPC
Quantité 5 x 100 ml
Méthode de purification Autoclavé, filtré par membrane
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Ambion