Learn More
Invitrogen™ PK Buffer for MagMAX™-96 DNA Multi-Sample Kit
Code produit. 15342506
Click to view available options
Quantité:
96 préparations
Conditionnement:
96 unités
Code produit. 15342506
Marque: Invitrogen™ 4489111
Includes
2 tubes
Le temps de purification est d’une heure
À utiliser avec : Système rapide 7500, système 7500, système rapide 7900HT, système 7900HT, système Ion Personal Genome Machine™ (PGM™), processeur de particules magnétiques KingFisher™ Flex, processeur de particules magnétiques MagMAX™ Express-96 Deep Well, processeur de particules magnétiques MagMAX™ Express-96 Standard, OpenArray™
  • Il s’agit du Tampon PK trouvé dans le kit multi-échantillons d’ADN MagMAX-96 (réf. 4413020, 4413021, 4413022), disponible séparément pour les applications nécessitant plus de tampon PK que fourni dans le kit. Exempt de DNase
PCR et PCR en temps réel, transcription inverse
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage 1 flacon
Conserver à température ambiante.
Format Plaque à 96 puits
Isolation Technology Microbille magnétique
Type d’échantillon Sang, Échantillon Collector™ d’ADN buccal, Échantillons buccaux, Écouvillon buccal, Cellules, Échantillons liquides (p. ex. sérum), Salive, Tissu (mammifère), Urine, Sang total (mammifère)
Type de produit final ADN génomique
À utiliser avec (équipement) 7500 Fast System, 7500 System, 7900HT Fast System, 7900HT System, Ion PGM™ System, KingFisher™ Flex Magnetic Particle Processor, OpenArray™, MagMAX™ Express-96 Standard Magnetic Particle Processor, MagMAX™ Express-96 Deep Well Magnetic Particle Processor
À utiliser avec (application) Séquençage de nouvelle génération, PCR quantitative en temps réel (qPCR)
Compatibilité à haut débit Compatible avec le haut débit, non compatible avec le haut débit Compatible (manuel), protocoles automatisés
Nbre de réactions 96 préparations
Gamme de produits MagMAX
Type de produit Kit multi-échantillons d’ADN
Quantité 96 préparations
Pureté Exempt de DNase
Cible ADN génomique
Heure du test 1 heures