Learn More
Invitrogen™ Aide à l’isolement de l’ARN végétal
Product Code. 10773837
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 ml
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
10773837 10 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10773837 Supplier Invitrogen™ Supplier No. AM9690
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Purification d’ARN total des tissus végétaux
Recommandé pour une utilisation avec le kit RNAqueous pour la purification de l’ARN total à partir des tissus végétaux. Un flacon de réactif Invitrogen de 10 ml est fourni.
L’aide à l’isolement de l’ARN végétal Invitrogen contient du polyvinylpyrrolidone (PVP), un polymère de poids moléculaire élevé qui se lie à des contaminants tels que les polyphénoliques et les polysaccharides qui sont couramment présents dans les tissus végétaux. Les méthodes d’isolement basées sur filtre en fibre de verre, telles que le kit RNAqueous, sont particulièrement adaptées à l’isolement de l’ARN végétal, car elles n’incluent pas d’étapes de précipitation alcoolique ; de nombreux contaminants communs trouvés dans les tissus végétaux sont connus pour être co-précipités avec de l’acide nucléique pendant la précipitation alcoolique. Lorsqu’elle est utilisée avec le kit RNAqueous, la procédure consiste à perturber le tissu végétal dans une solution de lyse basée sur le guanidinium à laquelle l’aide à l’isolement de l’ARN végétal a été ajoutée. Une brève centrifugation élimine alors les contaminants. Le surnageant passe par un filtre en fibre de verre qui lie l’ARN. Le filtre est ensuite lavé et l’ARN est élué dans un petit volume (50 μl ou plus) de solution d’élution.
  • Élimine les contaminants végétaux courants tels que les polyphénoliques et les polysaccharides
  • Aucune étape d’extraction de phénol, de précipitation alcoolique ni de digestion de protéinase n’est requise lorsqu’elle est utilisée avec le kit RNAqueous
Produit accessoire : L’aide à l’isolement de l’ARN végétal est conçue pour être utilisée avec le kit RNAqueous (n° de cat. AM1912) pour la purification d’ARN des tissus végétaux.
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Applications :
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ARN, isolement de l’ARN total, ARN total de cellules végétales
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Contenu et stockage Conserver l’aide à l’isolement de l’ARN végétal à température ambiante ou à 4°C.
Isolation Technology Réactif PVP
Type d’échantillon Échantillons végétaux
Type de produit final Surnageant d’ARN (à utiliser avec le kit RNAqueous™)
Compatibilité à haut débit Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
À utiliser avec (équipement) Kit RNAqueous™
Quantité 10 ml