Learn More
Invitrogen™ pMIR-REPORT™ miRNA Expression Reporter Vector System
Beschreibung
Le système de vecteur rapporteur d’expression du micro-ARN pMIR-REPORT™ fournit une mesure quantitative intracellulaire précise de l’expression du micro-ARN. Ce système rapporteur validé contient deux vecteurs d’expression de cellules mammifères. Le vecteur rapporteur d’expression du micro-ARN luciférase pMIR-REPORT contient de la luciférase de luciole sous le contrôle d’un système du promoteur/terminateur des cellules mammifères avec une région de clonage des cibles de micro-ARN en aval de la séquence de traduction de la luciférase. Ce vecteur est optimisé pour le clonage des cibles du micro-ARN et l’évaluation de la régulation du micro-ARN. Un second vecteur, le vecteur rapporteur de contrôle de la bêta-galactosidase pMIR-REPORT, est fourni pour normaliser l’efficacité de la transfection.
Applications :
la luciférase pMIR-REPORT est conçue pour le clonage et les essais de sites putatifs de liaison du micro-ARN. La luciférase pMIR-REPORT peut être transfectée dans des cellules de mammifères pour évaluer l’expression du micro-ARN endogène ou utilisée pour évaluer la régulation ascendante ou descendante résultant respectivement de la transfection des molécules du micro-ARN Pre-miR™ ou des molécules de l’inhibiteur de micro-ARN Anti-miR.
- Contient deux vecteurs d’expression de cellules de mammifère : un pour le clonage des cibles de micro-ARN et l’évaluation de la régulation du micro-ARN, un autre pour la normalisation de l’efficacité de la transfection
- Clone les cibles de micro-ARN et évalue la régulation du micro-ARN
- Contrôle les séquences putatives cibles de micro-ARN putatives
- Inclut à la fois des vecteurs rapporteurs et des vecteurs de contrôle
sARNi, ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant, ARNi vectoriel, analyse d’ARN non codant et de micro-ARN, analyse fonctionnelle des micro-ARN
Bestellinformation
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spezifikation
Spezifikation
| Type de produit | Kit de vecteurs d’expression ARNi |
| Expression | Bêta-galactosidase (lacZ), luciférase |
| Contenu et stockage | Le plasmide de contrôle de la luciférase pMIR-REPORT™ et de la β-galactose pMIR-REPORT™ sont tous deux fournis sous forme de stocks de glycérol dans la bactérie E. coli et doivent être stockés à –70°C. |
| Méthode de clonage | Enzyme de restriction ⁄ MCS |
| Système constitutif ou inductible | Vecteurs |
| Type de livraison | Transfection |
| Type d’ARNi | miARN |
| Agent de sélection (eucaryotique) | Puromycine |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |
| Vecteur | pMIR |
| Mehr anzeigen |