Learn More
Invitrogen™ Poly(A) Polymerase (cloned) 2 U/μL
Code produit 10390495
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
2 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10390495 2 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10390495 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM2030
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Includes
Poly(A) polymérase, tampon de poly(A) polymérase 5X et solution MnCl2 de 25 mM
Catalyse l’addition d’adénosine à l’extrémité 3’ de l’ARN d’une manière indépendante de la séquence
  • L’enzyme Invitrogen poly(A) polymérase peut être utilisée pour ajouter l’ATP radiomarqué à l’extrémité 3’ des molécules d’ARN pour générer des ARN marqués
  • Un tube contenant 80 U (2 U / μL), un tampon poly(A) polymérase 5X et une solution MnCl2 de 25 mM sont fournis
  • L’enzyme peut être utilisée en association avec la transférase terminale, la transcriptase inverse et la polymérase thermostable pour cloner des ARN de séquence inconnue
  • Définition de l’unité : une unité est la quantité d’enzyme requise pour incorporer 1 nmol d’AMP dans un matériau insoluble dans l’acide en 10 minutes à 37°C
Purification & analyse de l’ADN & de l’ARN, marquage des acides nucléiques & synthèse d’oligos, PCR & PCR en temps réel, marquage de l’ARN, transcription inverse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage La polymérase poly(A), le tampon polymérase poly(A) 5X et 25 mM de MnCl2 doivent être stockés à –20°C.
Conditions d’expédition Glace carbonique
Polymérase ARN poly(A) polymérase
Gamme de produits Ambion
Quantité 2 μl
Concentration 5X
Source ARN