Learn More
Invitrogen™ Poly(A)Purist™ MAG Kit
Code produit p-4926385
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type de produit:
Kit MAG
Kit MAG avec manuel
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type de produit Conditionnement
10753077 Kit MAG 1 pièce
10239204 Kit MAG avec manuel 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10753077 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM1922
Includes
Store Nuclease–free Water, Microfuge Tubes and Microfuge tubes with Spin Columns at room temperature. Store 2X Binding Solution, Wash Solution 1, Wash Solution 2 and Oligo(dT) Cellulose at 4°C. Store RNA Storage Solution, 5M Ammonium Acetate and Glycogen(5mg/mL) at -20°C.
Requires
Support magnétique
Procédure complète terminée en à peine 45 minutes.
Ambion™ Poly(A)Purist™ MAG Kit (patent pending) uses magnetic technology for the selection of mRNA that typically requires only a single round of selection yet yields RNA that is more highly enriched and devoid of rRNA than other procedures. Each kit contains sufficient reagents for the isolation of mRNA from up to 8 mg of total RNA.
Le kit Ambion® Poly(A) Purist™ MAG (brevet en attente) s’appuie sur une technologie magnétique de sélection de l’ARNm qui ne nécessite généralement qu’un seul cycle de sélection, mais qui produit, par rapport aux autres procédures, un ARN plus enrichi et dépourvu d’ARNr. Chaque kit contient du réactif en quantité suffisante pour isoler jusqu’à 8 mg d’ARNm de l'ARN total.
• Taux de récupération de l’ARNm le plus élevé parmi tous les kits disponibles
• Gravité élevée permettant de réduire la teneur en ARNr résiduel
• Un seul cycle de sélection suffit pour la plupart des applications
Les performances supérieures du kit Poly(A) Purist™ MAG en matière d’ARNm récupéré ont été clairement démontrées en comparaison avec quatre autres kits (voir figure). Le kit utilise la liaison par lots de l’ARN aux aliquots prémesurées de cellulose oligo(dT) pour résoudre les problèmes dus aux flux à vitesse lente et aux colonnes bouchées, qui apparaissent souvent lors d’applications chromatographiques conventionnelles avec flux par gravité. La méthode de sélection utilisée, à base de microbilles magnétiques, permet d’augmenter la vitesse de traitement, de faciliter les manipulations et l’évolutivité. L’ensemble de la procédure de sélection peut être effectué en moins de 45 minutes (voir figure).
Produits accessoires :
un support magnétique est requis pour utiliser ce kit. Également disponible en plusieurs formats, notamment le support magnétique à un emplacement (n° cat. AM10026) et le support magnétique à 6 tubes (n° cat. AM10055).
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver l’eau exempte de nucléase, les tubes à centrifuger et les tubes à centrifuger avec des colonnes de centrifugation à température ambiante. Conserver la solution de liaison 2X, la solution de nettoyage 1, la solution de nettoyage 2 et la cellulose oligo(dT) à 4°C. Conserver la solution de stockage d’ARN, l’acétate d’ammonium 5 M et le glycogène (5 mg ⁄ ml) à -20°C.
Format Kit
Isolation Technology Microbille magnétique, Affinité Oligo dT
Type d’échantillon ARN (total)
Type de produit final ARNm
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
À utiliser avec (application) Analyse de microarray, PCR par transcriptase inverse (RT-PCR), microinjection, marquage d’acides nucléiques, traduction in vitro, construction de bibliothèques d’ADNc, transfert Northern, dosages de protection de nucléase
Gamme de produits Ambion, Poly(A)Purist
Type de produit Kit MAG
Quantité 1 kit
Conditions d’expédition Température ambiante
Target ARNm
Heure du test 45 min