Learn More
Invitrogen™ Solution de protéinase recombinant K (20 mg/ml)
Code produit 10259184
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1,25 mL
5 x 1,25 mL
Conditionnement:
1 pièce
6.25mL
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10259184 5 x 1,25 mL 6.25mL
10665795 1,25 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10259184 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM2548
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    428.00€
    393.65€ / 6.25mL
    Économisez 34.35€
    8% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Digestion générale des protéines
Recombinant Proteinase K is a nonspecific serine protease that is useful for general digestion of proteins.
La protéinase K recombinante est une protéase à sérine non spécifique qui est utile pour la digestion générale des protéines.
La protéinase K demeure active :
  • Sur une vaste gamme de pH (activité optimale entre 6,5 et 9,5)
  • dans des conditions dénaturantes (p. ex. : en présence de SDS ou d’urée) ;
  • en présence de chélateurs de métaux (p. ex. : EDTA) ;
  • À des températures comparativement élevées (la température optimale de digestion est de 65°C).
Applications
Élimination de nucléases endogènes pendant la préparation de l’ADN et de l’ARN ; préparation de coupes de tissus pour l’hybridation in situ.
Tests de performance et de qualité
Dosages d’endodésoxyribonucléases et d’exodésoxyribonucléases ; forme liquide testée pour l’absence d’activité d’ARNase.
Définition de l’unité
Une unité mAnson est la quantité d’enzyme qui libère 1 μmole d’acides aminés positifs au Folin en une minute à 37°C, en utilisant de l’hémoglobine comme substrat.
ChIP-on-Chip, biologie de la chromatine, immunoprécipitation de la chromatine, analyse et purification de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ADN, réactifs et accessoires de purification générale de l’ARN, réactifs et accessoires de purification générale de l’ADN gDNA, purification de l’ADN génomique, extraction de l’ARN, ARNi, recherche sur l’épigénétique et l’ARN non codant, isolement de l’ARN total
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 20 mg/ml
Espèces hôtes T. album
Contenu et stockage -20°C
Conditions d’expédition Glace carbonique
Quantité 5 x 1,25 mL
Type de produit Protéinase K
Gamme de produits Ambion
Forme Liquide
compliance-icons
Identifiant produit
  • Proteinase K
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Sensibilisant respiratoire Catégorie 1
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
  • P284-[Lorsque la ventilation du local est insuffisante] porter un équipement de protection respiratoire.
  • P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
  • P342+P311-En cas de symptômes respiratoires: Appeler un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Proteinase, tritirachium album serine