Learn More
Invitrogen™ Ensemble DNase PureLink™
Code produit 10207483
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 préparations
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10207483 50 préparations 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10207483 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 12185010
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
DNase Purelink™ (1 500 U, lyophilisé), tampon de réaction DNase I 10X (1 ml), eau exempte de RNase (1 ml)
Permet l’élimination rapide et efficace d’ADN de la solution d’ARN purifiée avec les kits d’ARN PureLink™
Utilisation de l’ensemble de DNase Purelink™
L’ensemble de DNase exempt de RNase est lyophilisé et optimisé pour la digestion sur colonne de l’ADN à l’aide des protocoles Purelink™. Le degré de digestion de l’ADN réalisé par la DNase PureLink™ est secondaire pour la plupart des kits d’ARN PureLink™ grâce à l’efficacité de la technologie PureLink™ qui élimine la majorité de l’ADN ; cependant, certaines applications en aval, sensibles à de petites quantités d’ADN, peuvent exiger une élimination plus complète de l’ADN.
  • Exempt de RNase et convient à la purification de l’ARN ;
  • Optimisé pour la digestion sur colonne ;
  • Lyophilisé pour une meilleure stabilité.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 10X
Contenu et stockage Contenu :
• DNase Purelink™ (1 500 U, lyophilisé)
• Tampon de réaction DNase I 10X (1 ml)
• Eau exempte de DNase (1 ml)
Stocker à 4°C dès réception. Après reconstitution, la DNase Purelink™ doit être stockée à -20°C.
Nbre de réactions 50 préparations
Quantité 50 préparations