Learn More
Invitrogen™ Mini kit d’ARN PureLink™
Description
The PureLink RNA Mini Kit is a column-based kit used to isolate high-quality total RNA from a wide variety of sample types in 20 minutes using standard laboratory equipment. The kit includes RNase-free lysis and wash solutions that protect RNA from RNases while liberating the RNA from DNA, proteins, and other cellular debris. The fast spin-column workflow is ideal for processing low to mid-throughput batch sizes. The advanced PureLink RNA Mini spin column design allows for maximum sample input (200 mg of tissue) and RNA recovery (up to 1000 μg). This means that users can process both small and large sample sizes with the same RNA isolation kit.
L’homogénéiseur est utilisé avec le système de purification d’ARN total Micro-to-Midi™ pour réduire la viscosité des échantillons de tissus difficiles entre 5 et 30 mg dans les procédures d’isolement d’ARN.
- Moins de ressources utilisées, moins dangereuses, moins de déchets
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ARN, isolement de l’ARN total, ARN total issu des cellules et des tissus d’origine animale, ARN total extrait d’échantillons bactériens, ARN total issu des cellules végétales, ARN total issu de levures
Spécification
Spécification
| Contenu et stockage | L’homogénéiseur est disponible en boîtes de 50. Conserver l’homogénéiseur à température ambiante. Garanti stable pendant 2 ans sous réserve d’un stockage correct. |
| À utiliser avec (équipement) | Mini kit d’ARN Ambion™ PureLink™ |
| À utiliser avec (application) | Extraction de l’ARN |
| Type de produit | Homogénéiseur |
| Quantité | 50 cartouches |