Learn More
Invitrogen™ Mini kit d’ARN PureLink™
Code produit 10359103
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 préparations
250 préparations
50 cartouches
50 préparations
Type de produit:
Homogénéiseur
Mini-colonnes d’ARN
Mini-kit d’ARN
Conditionnement:
1 pièce
250 préparations
50 pièces
50 réactions
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de produit Conditionnement
10359103 10 préparations Mini-kit d’ARN 1 pièce
10307963 50 préparations Mini-kit d’ARN 1 pièce
13355364 250 préparations Mini-kit d’ARN 250 préparations
15914204 50 cartouches Mini-colonnes d’ARN 50 pièces
10043742 50 cartouches Homogénéiseur 50 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10359103 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 12183020
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-11-2026
Offre une méthode simple, fiable et rapide avec colonnes pour l’isolement d’ARN total de haute qualité à partir d’une large variété de sources sans avoir à utiliser des réactifs dangereux comme le phénol
The PureLink RNA Mini Kit is a column-based kit used to isolate high-quality total RNA from a wide variety of sample types in 20 minutes using standard laboratory equipment. The kit includes RNase-free lysis and wash solutions that protect RNA from RNases while liberating the RNA from DNA, proteins, and other cellular debris. The fast spin-column workflow is ideal for processing low to mid-throughput batch sizes. The advanced PureLink RNA Mini spin column design allows for maximum sample input (200 mg of tissue) and RNA recovery (up to 1000 μg). This means that users can process both small and large sample sizes with the same RNA isolation kit.
Purification rapide et pratique par colonne
Le mini kit d’ARN PureLink™ permet de rapidement purifier l’ARN total à partir d’une large gamme de types de cellules et de tissus pour un rendement pouvant atteindre 1 000 μg d’ARN purifié à partir d’une seule extraction. L’ARN total de haute qualité peut s’obtenir à partir de quantités de préparation mini à midi, de matériau de départ sans contamination d’ADN génomique.
Purification simplifiée et non toxique de l’ARN
Le mini kit d’ARN PureLink™ associe une lyse non toxique par guanidine-isothiocyanate à la vitesse, à la pureté et à la facilité d’utilisation de la purification avec une membrane de silice. Cette procédure simple et sûre peut en général être réalisée en moins de 20 minutes sans nécessiter d’extraction de phénol ou chloroforme dangereux, de centrifugation de CsCl, de LiCl, ou de précipitation d’alcool.
  • Obtenez de l’ARN à haut rendement et de haute intégrité
  • Des capacités de purification d’ARN rapides et sans danger
  • Un ARN prêt à l’emploi pour de nombreuses applications en aval
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 20 ml de tampon de lyse ; conserver à température ambiante
• 10 ml de tampon de lavage I ; température ambiante
• 4 ml de tampon de lavage II ; température ambiante
• 3 ml d’eau exempte de RNase ; température ambiante
• 10 cartouches de centrifugation PureLink avec tubes de prélèvement ; température ambiante
• 10 tubes de prélèvement ; température ambiante
• 10 tubes de récupération ; température ambiante
Isolation Technology Colonne de centrifugation de silice
Temps de purification 20 min. (Après homogénéisation des échantillons)
Volume d’élution 30 à 300 μl
Type d’échantillon Bactéries, sang, cellules, plante, tissu, Levures, réactions enzymatiques (digestions de DNase, préparations de marquage/nettoyage d’ARN, IVT), sang, cellules, échantillons végétaux, tissus et levure, Yeast, Enzymatic Reactions
Type de produit final ARN total
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
À utiliser avec (application) RT-PCR, qPCR, construction de bibliothèques d’ADNc, NGS, analyse microarray, hybridation de transfert, transfert Northern, traduction in vitro, dosages de protection de nucléases, marquage des acides nucléiques
Type de produit Mini-kit d’ARN
Quantité 10 préparations
Balance Mini
Conditions d’expédition Température ambiante
Quantité de matériel de démarrage Bactéries : ≤109 cellules
Sang : ≤0,2 ml
Cellules : ≤5 x 107
Plante : ≤250 mg
Tissus : ≤ 200 mg
Levures : ≤5 x 108 cellules
Réactions enzymatiques : ≤1,2 ml
Rendement Jusqu’à 350 μg
Afficher plus Afficher moins
compliance-icons compliance-icons
Identifiant produit
  • PureLink RNA Mini Kit
Mention d'avertissement
  • Dangers
Catégorie de danger
  • Toxicité aiguë Catégorie 4
  • TOXICITÉ À LONG TERME POUR LE MILIEU AQUATIQUE Chronique 3
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1C
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
Mention de danger
  • H302-Nocif en cas d'ingestion.
  • H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
  • H315-Provoque une irritation cutanée.
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
  • H412-Nocif pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme.
Conseils de prudence
  • P260-Ne pas respirer les poussières/fumées/gaz/ brouillards/vapeurs/aérosols.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
  • P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
  • P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
  • P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P310-Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin/ .
  • P330-Rincer la bouche.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
  • P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Thiocyanic acid