Learn More
Invitrogen™ QuantumRNA™ Classic 18S Internal Standard
Description
Includes
Paire d’amorces 18S et Competimer 18S, ARN de modèle de contrôle, eau exempte de nucléase
L’étalon interne Invitrogen™ QuantumRNA™ 18S avec technologie Competimer™ utilise des Competimer™ spécialement modifiés de la même séquence que les amorces 18S normales qui ne peuvent pas être étendues. En ajustant le rapport des Competimer™ 18S aux amorces d’ARNm 18S normales, le signal de l’ARNm 18S peut être atténué au niveau des messages très rares. Ils sont utilisés pour la RT-PCR quantitative en point final et comprennent des réactifs suffisants pour 100 réactions. En raison de son expression invariante à travers les tissus et les traitements, l’ARN ribosomique 18S est un étalon interne qui convient à l’analyse quantitative de l’ARN. Les étalons internes Classic 18S contiennent les mêmes amorces / Competimer™ qui étaient inclus dans le module d’étalons internes QuantumRNA™ 18S d’origine. Ils génèrent un produit de PCR de 489 bp.Produits accessoires :L’étalon interne QuantumRNA™ Classic II 18S (SKU# AM1717) génère un produit de PCR de 324 bp, et l’étalon interne QuantumRNA™ Universal 18S (SKU# AM1718) fonctionne sur la plus large gamme d’eucaryotes, y compris ceux d’animaux, de plantes et de nombreux protozoaires, et génère un produit de PCR de 315 bp.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spécification
Spécification
| Gamme de produits | Ambion, QuantumRNA |
| Quantité | 100 réactions |
| Conditionnement | Tube(s) |
| Comprend | Les paires d’amorces 18S et les Competimer™s 18S sont stockés à –20°C.L’ARN du modèle de contrôle doit être stocké en dessous –de 70°C.L’eau exempte de nucléase peut être stockée à n’importe quelle température. |