Learn More
Invitrogen™ Ambion™ Recombinant RNase A
Code produit 10310945
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 μg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10310945 200 μg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10310945 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM2269
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 03-12-2026
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Soumise à un test rigoureux de détection de l’activité des protéases, des endonucléases et exonucléases non spécifiques contaminantes.
Pour les grandes tailles de lots, l’utilisation de la RNase n’est toujours qu’une technique efficace qui s’applique à l’élimination de l’ARN de l’hôte. D’autres méthodes telles que la précipitation sélective, la filtration sur gel, la chromatographie et la digestion endogène de la RNase d’E. coli n’ont été efficaces que pour la purification à petite échelle ou sur paillasse. Ce produit a été conçu spécifiquement pour minimiser le risque d’introduction d’agents pathogènes dans les bioprocédés.
  • Pratiquement exempt d’ARN de l’hôte
  • Applications de recherche sur les biocarburants
Analyse et purification d’ARN et d’ADN, extraction d’ADN, maxi préparation, midi préparation, mini préparation, purification d’ADN plasmide
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage -20°C
Conditions d’expédition Glace carbonique
Enzymes RNase
Quantité 200 μg
Type de produit RNase A recombinante
Gamme de produits Ambion