Learn More
Invitrogen™ RiboPure™ RNA Purification Kit
Description
The Ambion™ RiboPure™ Kit is designed for rapid purification of high-quality RNA from tissue samples or cultured cells. The kit combines TRI Reagent™ with glass fiber filter purification to yield exceptionally pure RNA, free of residual proteins and lipids. The kit includes sufficient reagents for 50 purifications from 1–100 mg of tissue or 0.1–20 x 106 cultured cells each.
• Donne un ARN de la plus grande pureté possible
• déal pour les applications en aval les plus strictes
• Gère facilement les échantillons problématiques
• Procédure rapide (moins de 30 minutes) et simple
L’ARN isolé à l’aide du kit RiboPure™ convient à toutes les applications courantes en aval, y compris la synthèse de l’ADNc, la RT-PCR en temps réel et en point final, l’analyse de microarray, les transferts Northern et les dosages de protection de l’ARNase. Le protocole RiboPure™ est particulièrement adapté au traitement d’échantillons difficiles à perturber ou d’échantillons contenant de grandes quantités de ribonucléase ou d’autres contaminants. Les échantillons sont d’abord homogénéisés dans le réactif TRI™, une solution monophasique contenant du phénol et du thiocyanate de guanidine, pour lyser rapidement les cellules et inactiver les nucléases. L’addition de bromochloropropane (BCP) entraîne la séparation de l’homogénat en phases aqueuses et organiques. L’ARN se divise en phase aqueuse, tandis que l’ADN et les protéines restent en phase interphase et organique. La phase aqueuse est éliminée et s’écoule par un filtre en fibre de verre qui lie l’ARN. Le filtre est nettoyé et l’ARN élué. La procédure est compatible avec les tissus qui ont été conservés dans la solution ARNlater Ambion™. Le rendement en ARN total est généralement de 100 à 500 µg par 100 mg de tissu, selon le type de tissu.
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
Specifications
Specifications
| Contenu et stockage | • 50 ml de réactif TRI ; conserver à 4°C • 50 cartouches filtrantes ; température ambiante • 100 tubes de prélèvement (2 ml) ; température ambiante • 60 ml de solution de lavage (concentrée) ; température ambiante • 11 ml de tampon d’élution ; température ambiante |
| Isolation Technology | Colonne de centrifugation (filtre en fibre de verre) |
| Temps de purification | 30 min. (Après homogénéisation des échantillons) |
| Volume d’élution | 100 μlitres |
| Type d’échantillon | Cellules, Tissus, tissus (mammifères) |
| Type de produit final | ARN total |
| Compatibilité à haut débit | Non compatible avec le haut débit (manuel) |
| À utiliser avec (application) | RT-PCR, qPCR, construction de bibliothèques d’ADNc, NGS, analyse microarray, hybridation de transfert, transfert Northern, traduction in vitro, dosages de protection de nucléases, marquage des acides nucléiques |
| Type de produit | Kit |
| Quantité | 50 Preps |
| Show More |
Safety and Handling
- TRI Reagent
- Dangers
- Toxicité aiguë Catégorie 4
- Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 1
- Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 1B
- Toxicité spécifique pour certains organes cibles à la suite d'une exposition répétée Catégorie 2
- H302-Nocif en cas d'ingestion.
- H312-Nocif par contact cutané.
- H314-Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves.
- H318-Provoque des lésions oculaires graves.
- H332-Nocif par inhalation.
- H373-Risque présumé d'effets graves pour les organes.
- P202-Ne pas manipuler avant d'avoir lu et compris toutes les précautions de sécurité.
- P233-Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P261-Éviter de respirer les poussières/fumées/gaz/brouillards/vapeurs/ aérosols.
- P264-Se laver soigneusement après manipulation.
- P270-Ne pas manger, boire ou fumer en manipulant ce produit.
- P271-Utiliser seulement en plein air ou dans un endroit bien ventilé.
- P273-Éviter le rejet dans l'environnement.
- P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
- P301+P310-EN CAS D'INGESTION: appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON/un médecin.
- P301+P330+P331-EN CAS D'INGESTION: rincer la bouche. NE PAS faire vomir.
- P302+P352-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU: Laver abondamment à l'eau/.
- P303+P361+P353-EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement tous les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/Se doucher.
- P304+P340-EN CAS D'INHALATION: transporter la personne à l'extérieur et la maintenir dans une position où elle peut confortablement respirer.
- P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
- P362+P364-Enlever les vêtements contaminés et les laver avant réutilisation.
- P403+P233-Stocker dans un endroit bien ventilé. Maintenir le récipient fermé de manière étanche.
- P501b-Éliminer le contenu/récipient conformément à la réglementation locale/régionale/nationale/internationale.
- MIXTURE LIST-Contain: Phenol, Thiocyanic acid, compound with guanidine