Learn More
Invitrogen™ RiboPure™ RNA Purification Kit, blood
Code produit 10448834
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
40 préparations
Conditionnement:
100g
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10448834 40 préparations 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10448834 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM1928
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Includes
25 ml de solution d’élution ; 40 ml de solution de lyse ; 25 ml d’acide-phénol:chloroforme ; 5 ml de solution d’acétate de sodium ; 35 ml de solution de lavage 1 ; 70 ml de concentrat de lavage 2 / 3 ; 100 ml de solution RNAlater ; 40 cartouches de filtre ; 80 tubes de prélèvement ; 100 μl de Dnase I, 8 U / μl ; 850 μl de tampon de DNase 20X ; 1,2 ml de réactif d’inactivation de DNase ; 1 ml de colorant de charge au formaldéhyde. Ce kit contient suffisamment de réactifs pour l’isolement de 40 ARN à partir de 300 à 500 μl de sang total.
Isolement d’ARN directement à partir de sang total
Le kit RiboPure-Blood est destiné à l’isolement d’ARN de haute qualité directement à partir de sang total. Le kit combine deux méthodes de purification d’ARN pour éliminer efficacement les composants sanguins (protéines, hème, ADN génomique et RNases) qui peuvent compromettre les procédures en aval. Le kit inclut suffisamment de réactifs pour 40 purifications d’ARN à partir d’échantillons de sang total de 0,3 à 0,5 ml chacun.
Applications Le kit RiboPure-Blood offre des rendements élevés d’ARN pur directement à partir de sang total, éliminant le besoin d’isoler les globules blancs avant la purification d’ARN. L’ARN récupéré à l’aide du kit RiboPure-Blood peut être utilisé dans les applications les plus difficiles, notamment la PCR en temps réel et l’analyse de grille. Les rendements moyens d’ARN sont compris entre 2 et 4μ g / 0,5 ml de sang total (la variation est due aux différences dans les nombres de globules blancs entre les échantillons).
Stabiliser l’ARN dans le sang total Lors du prélèvement d’échantillons sanguins pour l’analyse de l’ARN, le stockage des échantillons avant l’isolement de l’ARN est souvent nécessaire. Le kit RiboPure-Blood contient la solution RNAlater pour la stabilisation de l’ARN dans le sang total. Il permet également de “geler” le profil de l’expression génétique des cellules. Les échantillons traités peuvent être stockés en toute sécurité à température ambiante pour des périodes plus longues (jusqu’à trois jours ou plus). Les échantillons de sang stockés dans la solution RNAlater produisent un ARN de qualité comparable aux échantillons de sang traités directement.
Procédure simple produisant de l’ARN hautement pur La procédure RiboPure-Blood se compose de trois étapes : 1) ajout de solution de lyse directement au sang total soit traité à la solution RNAlater, soit frais, 2) purification initiale de l’ARN par extraction de phénol / chloroforme, et 3) purification finale de l’ARN sur un filtre en fibre de verre. Un traitement complémentaire de la DNase peut ensuite être effectué avec les réactifs DNA-free inclus dans le kit. L’ensemble de la procédure, y compris le traitement de la DNase, peut être exécuté en moins d’une heure.
  • Purifie l’ARN total directement à partir de sang total, sans récupération préalable des globules blancs.
  • Procédure simple et rapide : du sang à l’ARN en moins de 30 minutes
  • Comprend la solution RNAlater™ : stockez les échantillons de sang pendant 3 jours ou plus à température ambiante.
  • Comprend des réactifs DNA-free™ : pour préparer l’ARN pour la PCR en temps réel et pour l’analyse de grille
Produits accessoires L’ARN peut ensuite être enrichi pour l’ARNm des globules blancs à l’aide de nos kits GLOBINclear™ afin d’éliminer de façon sélective les transcripts de globine. Le kit d’isolement d’ARN de souris RiboPure-Blood (n° de cat. AM0951) est également disponible pour la récupération d’ARN total, et éventuellement de micro-ARN, directement à partir de sang de souris ou de rat. RiboPure-Blood souris inclut des tubes à échantillons pré-chargés de la solution RNAlater™ afin d’empêcher la détérioration de l’ARN et de préserver les profils d’ARN.
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ARN, isolement total de l’ARN, ARN total du sang
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 25 ml de solution d’élution (4°C)
• 40 ml de solution de lyse (4°C)
• 25 ml d’acide-phénol:chloroforme (4°C)
• 5 ml de solution d’acétate de sodium (4°C)
• 35 ml de solution de lavage 1 (température ambiante / 4°C)
• 70 ml de concentrat de lavage 2 / 3 (température ambiante / 4°C)
• 100 ml de solution RNAlater™ (température ambiante)
• 40 cartouches de filtre (température ambiante)
• 80 tubes de prélèvement (température ambiante)
• 100 µl de Dnase I, 8 U / µl (-20°C, sans gel)
• 850 µl de tampon de DNase 20X (-20°C)
• 1,2 ml de réactif d’inactivation de DNase (-20°C)
• 1 ml de colorant de charge de formaldéhyde (-20°C)
Ce kit contient suffisamment de réactifs pour l’isolement de 40 ARN à partir de 300–500 µl de sang total.
Format Cartouche filtrante, Tube
Isolation Technology Extraction organique, Colonne de centrifugation
Temps de purification 30 min
Type d’échantillon Sang
Type de produit final ARN total
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
À utiliser avec (application) Analyse microarray, PCR quantitative en temps réel (qPCR), PCR par transcriptase inverse (RT-PCR), transfert Northern
Nbre de réactions 40 préparations
Gamme de produits Ambion, RiboPure
Quantité 40 préparations
Quantité de matériel de démarrage Jusqu’à 0,5 ml de sang total
Target ARN total
Rendement 4 µg