Learn More
Invitrogen™ Kit de purification d’ARN RiboPure™, levure
Code produit 10628999
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
50 préparations
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10628999 50 préparations 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10628999 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM1926
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 26-11-2026
Prétraitement enzymatique non requis
Pour l’isolement d’ARN de très haute qualité à partir de levures sans l’utilisation de prétraitements enzymatiques qui peuvent modifier les profils d’expression génétique. Chaque kit Invitrogen comprend des réactifs suffisants pour 50 purifications chacune de 107 à 108 cellules de levure.
Il a traditionnellement été difficile d’isoler l’ARN de haute qualité de la levure en raison de problèmes qui perturbent les cellules. De nombreux protocoles utilisent des prétraitements enzymatiques qui peuvent affecter les modèles d’expression génétique. Le kit d’isolement de l’ARN RiboPure-Yeast n’utilise aucun prétraitement enzymatique et ne modifie donc pas les profils d’expression. Il combine une perturbation médiée par phénol en une étape / des microbilles en verre simple et efficace à l’aide de l’adaptateur de batteur à microbilles Invitrogen Vortex suivi d’une étape de purification d’ARN à base de filtre en fibre de verre. Après le traitement par DNase avec les réactifs DNA-free™ inclus, l’ARN qui en résulte est exceptionnellement pur, contenant peu à pas d’ADN génomique (moins de 0,05 %). Le kit a été largement utilisé chez Invitrogen pour isoler l’ARN de haute qualité de Saccharomyces cerevisiae, Schizosaccharomyces pombe, Pichia pastoris et Candida albicans. Le kit fournit le rendement le plus élevé de toutes les méthodes testées pour chacune de ces espèces.
  • Rendements d’ARN total les plus élevés disponibles
  • Aucun prétraitement enzymatique requis
  • Comprend des réactifs DNA-free™
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Applications :
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ARN, isolement total de l’ARN, ARN total de levures
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage • 50 tubes à bouchon à vis de 1,5 ml ; conserver à température ambiante
• 50 cartouches filtrantes ; température ambiante
• 100 tubes de prélèvement (2 ml) ; température ambiante
• 24 ml de tampon de lyse ; 4°C
• 10 % de SDS, 2,4 ml ; 4°C
• 24 ml phénol:chloroforme:IAA ; 4°C
• 95 ml tampon de liaison ; 4°C
• 35 ml solution de lavage 1 ; 4°C
• 50 ml de solution de lavage 2/3 (concentrée) ; 4°C
• 5 ml de solution d’élution ; 4°C
• 80 g de microbilles de zirconia ; -20°C
• 550 µl de tampon de DNase 1 10X ; -20°C
• 200 µl de DNase 1 ; -20°C
• 550 µl de réactif d’inactivation de la DNase ; -20°C
Isolation Technology Colonne de centrifugation (filtre en fibre de verre)
Temps de purification 1,5 heure (Y compris le traitement de la DNase)
Volume d’élution 50 à 100 μl
Type d’échantillon Levures
Type de produit final ARN total
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
À utiliser avec (application) RT-PCR, qPCR, construction de bibliothèques d’ADNc, NGS, analyse microarray, hybridation de transfert, transfert Northern, traduction in vitro, dosages de protection de nucléases, marquage des acides nucléiques
Quantité 50 préparations
Conditions d’expédition Boîte 1 : Glace
Boîte 2 : Température ambiante
Quantité de matériel de démarrage Jusqu’à 108 cellules
Rendement Jusqu’à 300 μg