Learn More
Invitrogen™ RNA 6000 Ladder
Code produit 10107684
Change view
Click to view available options
Quantité:
3 tubes
Conditionnement:
60µL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10107684 3 tubes 60µL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10107684 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM7152
Kit de six transcripts d’ARN dont la longueur est de 0,2, 0,5, 1,0, 2,0, 4,0 et 6,0 kb
La bande de 0,2 Kb se trouve à une concentration de 20 ng/μl (A260). L’échelle d’ARN 6 000 est conçue pour être utilisée avec la puce de laboratoire Agilent. Trois tubes de 20 μl chacun sont fournis. 150 ng (1 μl) génèrent 6 bandes distinctes lorsqu’ils sont exécutés sur un ARN LabChip™ à l’aide du dosage de l’ARN total ou de l’ARNm. Compatible avec l’ARN LabChip.
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, quantification de l’acide nucléique, quantification de l’ARN
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver en dessous de –70°C.
Concentration 150 μg/ml
Prêt à charger Non
Plage de dimensions 0,2 à 6 kb
Compatibilité du gel LabChip ARN
Quantité 3 tubes
Conditions d’expédition Glace carbonique
Gamme de produits Ambion
Type de produit Marqueur de taille moléculaire d’ARN 6000