Learn More
Invitrogen™ Century™-Plus RNA Markers
Code produit 10630036
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 tube
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10630036 1 tube 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Code produit 10630036 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM7145
Faites avancer la science avec 3 produits au prix de 2
Utilisez le code promo 27970
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Ensemble de sept transcripts in vitro de 100, 200, 300, 400, 500, 750 et 1 000 bases
Les marqueurs d’ARN Invitrogen™ Century™-Plus ne sont pas marqués pour la coloration avec EtBr et sont proposés dans un tube contenant 50μ g à une concentration de 1 mg/ml. Les marqueurs sont prémélangés pour obtenir une coloration équivalente sur un gel à 5 % de polyacrylamide/8 M d’urée et sont utiles comme étalons de taille d’ARN pour dénaturer l’électrophorèse sur gel. 1 à 2 μg (2 à 4 μl) de marquage génèreront 7 bandes distinctes sur un gel d’acrylamide TBE-Urée avec une coloration au bromure d’éthidium. Testé comme étant exempt de nucléase et stable pendant la nuit à 37°C. Compatible avec les gels d’agarose et de polyacrylamide dénaturants.
Électrophorèse sur gel d’acrylamide, purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, électrophorèse sur gel d’acide nucléique et transfert
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver en dessous de –70°C.
Concentration 1 mg/ml
Prêt à charger Non
Plage de dimensions 0,1 à 1 kb
Compatibilité du gel Gels d’agarose dénaturants, gels de polyacrylamide dénaturants
Poids 50 µg
Quantité 1 tube
Conditions d’expédition Glace carbonique
Gamme de produits Ambion, RNA Century
Type de produit Marqueur d’ARN