Learn More
Invitrogen™ Réactif d’inactivation de la RNase RNAsecure™
Code produit 10229254
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mL
10 mL
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10229254 10 mL 1 pièce
10066044 1 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10229254 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM7006
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Aucun autoclavage en post-traitement requis
Le réactif Invitrogen™ RNAsecure™ (brevets en cours d’obtention) est un réactif non enzymatique unique qui désactivera, de manière irréversible, les RNases en solution. 10 ml fournis.
  • Aucun autoclavage en post-traitement requis
  • Réactif sûr et facile à utiliser qui désactive les ARNases en solution
  • Le processus d’inactivation peut être répété pour se protéger des contaminants nouvellement introduits
  • Compatible avec les procédures en aval, telles que la RT-PCR et la transcription in vitro
Les ARNases désactivables dans les solutions Tris et d’autres solutions qui ne peuvent pas être traitées avec la contamination par l’ARNase DEPC dans les réactifs utilisés pour l’isolement et l’analyse d’ARN peuvent contribuer à une incohérence expérimentale et, au pire, causer une défaillance expérimentale. Traditionnellement, le DEPC a été utilisé pour traiter les solutions qui entrent en contact avec l’ARN. Le traitement au DEPC est chronophage, peut être dangereux et n’élimine que les ARNases présentes au moment du traitement au DEPC. En outre, certaines solutions (par exemple les composés contenant de l’amine primaire tels que le Tris) ne peuvent absolument pas être traitées avec du DEPC. Enfin, le DEPC doit être désactivé par autoclavage post-traitement pour éviter qu’il n’interfère avec les réactions enzymatiques en aval. Le réactif RNAsecure™ élimine ces problèmes. Contrairement au DEPC, le réactif RNAsecure™ peut être utilisé sur pratiquement toutes les solutions et ne nécessite pas d’autoclavage post-traitement. Une caractéristique unique du réactif RNAsecure™ est que le réchauffage après le traitement initial réactivera l’agent de destruction d’ARNase pour éliminer tout nouveau contaminant. Le réactif RNAsecure™ est fourni sous forme de stock concentré 25X. Il est ajouté aux solutions dans le cadre de réactions (transcription in vitro, RT PCR, etc.), avant l’ajout d’enzymes et chauffé à 60°C pendant 10 min pour désactiver l’ARNase.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver RNAsecure™ à -20°C.
À utiliser avec (application) RT-PCR, transcription in vitro
Gamme de produits Ambion, RNAsecure
Type de produit Réactif de contrôle ARNase
Pureté De qualité biologie moléculaire
Quantité 10 mL
Conditions d’expédition Glace carbonique
Forme Liquide