Learn More
Invitrogen™ RNA Rapid Extraction Solution
Code produit 10311525
Change view
Click to view available options
Quantité:
10 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10311525 10 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10311525 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM9775
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
Procédure rapide pour libérer l’ARN des cartes Whatman FTA
La solution Invitrogen™ d’extraction rapide d’ARN est destinée à libérer l’ARN du papier avant l’isolement d’ARN. 10 ml sont fournis.
  • Procédure rapide en 5 minutes pour libérer l’ARN des cartes Wha™an™ FTA™
  • Idéal pour les applications à haut débit
  • L’intégrité de l’ARN n’est pas affectée
Les disques perforés pour PCR en temps réel des cartes FTA™ sont simplement déposés dans la solution d’extraction rapide d’ARN et agités pendant 5 minutes pour libérer l’échantillon pour l’isolement d’ARN, tout en protégeant l’ARN de la dégradation. L’ARN peut ensuite être purifié à partir de la solution d’extraction rapide d’ARN à l’aide du kit d’isolement de l’ARN viral MagMAX™-96 (n° cat. AM1836). L’ARN purifié de haute qualité convient à la RT-PCR quantitative ou à d’autres applications d’ARN en aval. Les cartes Wha™an™ FTA™ peuvent être utilisées avec pratiquement n’importe quel type d’échantillon, y compris le sang, les cellules de culture, les cellules buccales, les substances végétales, les bactéries, les plasmides, les microorganismes, les tissus solides, les particules virales, etc.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Isolation Technology Extraction organique
Type d’échantillon Échantillons végétaux, sang, autres échantillons, bactéries, cellules, échantillons des cartes Whatman FTA
Type de produit final ARN total, ADN / ARN viral
Compatibilité à haut débit Non compatible avec le haut débit (manuel)
À utiliser avec (équipement) Kit d’isolement de l’ARN viral MagMAX™-96
À utiliser avec (application) PCR quantitative en temps réel (qPCR), PCR par transcriptase inverse (RT-PCR), transfert Northern
Comprend Solution, sans manuel
Gamme de produits Ambion
Quantité 10 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Target ADN / ARN viral, ARN total