Learn More
Invitrogen™ Kit d’isolement de l’ARN total RNAqueous
Description
Includes
Colorant de charge de formaldéhyde 6 ml, solution de Lyse / liaison de 60 ml, 64 ml d’eau pour60 % d’éthanol, 4 ml de solution de précipitation de chlorure de lithium, 40 ml de solution de lavage 1, 80 ml de solution de lavage 2/3 concentrée, 50 cartouches filtrantes, 100 tubes de prélèvement, 10 ml de solution d’élution.
Le kit RNAqueous permet d’isoler l’ARN total exempt de phénol à partir de 0,1 à 0,5 g de tissu ou de 107 à 108 cellules, en utilisant une technologie de séparation avec filtre en fibre de verre et lyse / dénaturant à base de guanidinium.
- Filtration pratique avec seringue
- Compatibilité avec les rampes à vide lors du traitement de plusieurs échantillons
Le kit RNAqueous utilise une puissante solution chaotrope pour lyser les cellules, suivie de la liaison de l’ARN aux fibres de verre contenues dans un filtre pour seringue Luer-Lok. Les solutions de lavage et d’élution sont simplement poussées à travers le filtre à l’aide d’une seringue standard (non incluse). La filtration sous vide n’est pas requise ; cependant, les ensembles de filtration sont compatibles avec les rampes à vide standard pour traiter plusieurs échantillons simultanément.
Non compatible avec des cadences élevées (manuel)
Applications :
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, extraction de l’ARN, isolement total de l’ARN, ARN total des cellules et tissus animaux
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Specifica
Specifica
| Isolation Technology | Colonne de centrifugation (filtre en fibre de verre) |
| Type d’échantillon | Bactéries, cellules, échantillons végétaux, Tissu, Échantillons viraux, Levure |
| Type de produit final | ARN total |
| À utiliser avec (application) | Transfert Northern, dosages de protection de la nucléase, RT-PCR (point final), PCR en temps réel, construction de bibliothèques d’ADNc |
| Comprend | Colorant de charge de formaldéhyde 6 ml, solution de Lyse / liaison de 60 ml, 64 ml d’eau pour60 % d’éthanol, 4 ml de solution de précipitation de chlorure de lithium, 40 ml de solution de lavage 1, 80 ml de solution de lavage 2/3 concentrée, 50 cartouches filtrantes, 100 tubes de prélèvement, 10 ml de solution d’élution, manuel |
| Type de produit | Kit avec manuel |
| Quantité | 50 préparations |
| Target | ARN total |
Usage exclusivement réservé à la recherche. Ne pas utiliser pour des procédures de diagnostic.
Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.