Learn More
Invitrogen™ RNase A Ambion™, purifiée par affinité, 1 mg/ml
Product Code. 10544255
Change view
Click to view available options
Quantité:
1 mg
200 μg
Unit Size:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Quantité Unit Size
10544255 1 mg 1 pièce
10095064 200 μg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 10544255 Supplier Invitrogen™ Supplier No. AM2271
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
View all promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Soumise à un test rigoureux de détection de l’activité des protéases, des endonucléases et exonucléases non spécifiques contaminantes.
La RNase A d’Ambion est une endonucléase qui clive spécifiquement les 3’ des résidus U et C. La Rnase A purifiée par affinité est destinée aux applications critiques lorsque l’absence de DNase et d’autres activités de nucléase non spécifiques est essentielle.
  • Fournie dans un tube contenant 200 μg (1 mg/ml)
  • La préparation contient de la RNase B, une isoforme glucidique de la RNase A.
Analyse de purification d’ARN & d’ADN&, extraction d’ADN, Maxiprép., Midiprép., Miniprép., test de protection contre les nucléases, transfert d’électrophorèse & sur gel d’acide nucléique, purification d’ADN plasmidique
Order Info
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Concentration 1 mg / ml
Contenu et stockage -20°C
Conditions d’expédition Glace carbonique
Enzymes RNase
Quantité 1 mg
Type de produit RNase A
Gamme de produits Ambion