Learn More
Invitrogen™ Réactif de décontamination RNase AWAY™
Code produit 10594063
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10594063 250 ml 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10594063 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 10328011
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Solution prête à l’emploi pour éliminer la contamination par l’ADN et la RNase des matériaux de laboratoire.
  • Solution prête à l’emploi pour éliminer la contamination par l’ADN et la RNase des matériaux de laboratoire.
  • Appliquez uniformément à la surface du verre ou du plastique à traiter, puis rincez-le à l’eau distillée
  • Toute contamination indésirable de RNase et d’ADN est éliminée
  • Non abrasif, non cancérogène et non biologiquement corrosif
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, réactifs et accessoires généraux de purification de l’ARN, RT-PCR One-Step, PCR et PCR en temps réel, extraction de l’ARN, RT-PCR, PCR en temps réel (qPCR), transcription inverse, isolement total de l’ARN, ARN total des échantillons bactériens, ARN total du sang, ARN total des échantillons FFPE, ARN total des échantillons liquides (par exemple, sérum, virus), ARN total de cellules végétales, ARN total de levure, isolement d’ARN transcriptome, RT-PCR en deux étapes, isolement d’ARNm, isolement de microARN
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Liquide
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Conditions d’expédition Température ambiante
Quantité 250 ml
Type de réactif Réactif de contrôle RNase
Gamme de produits RNase Away
À utiliser avec (application) Extraction de l’ARN
compliance-icons
Identifiant produit
  • RNASE AWAY
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Corrosion cutanée/irritation cutanée Catégorie 2
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H334-Peut provoquer des symptômes allergiques ou d'asthme ou des difficultés respiratoires par inhalation.
Conseils de prudence
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P362-Enlever les vêtements contaminés.
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
  • P332+P313-En cas d'irritation cutanée: consulter un médecin.