Learn More
Invitrogen™ Mélange enzymatique RNase Cocktail™
Code produit p-4918163
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 ml
5 x 1 mL
Conditionnement:
1mL
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10036284 1 ml 1mL
10638255 5 x 1 mL 5 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10036284 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM2286
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Sans endonucléase, sans exonucléase, sans protéase
Le mélange RNase Cocktail™ est un mélange de deux ribonucléases hautement purifiées, la RNase A (500 U/ml) et la RNase T1 (20 000 U/ml). Il est exempt de DNase et d’activités d’entaillage. La digestion de l’ARN avec la RNase A seule laisse des fragments d’ARN suffisamment grands pour être visibles sur des gels d’agarose et précipiter dans l’éthanol. La RNase A coupe après les résidus C et U, et la RNase T1 coupe après les résidus G. Par conséquent, le mélange des deux enzymes entraîne une réduction plus importante de la taille des fragments d’ARN par rapport à l’utilisation de chacune séparément.
  • Utilisez le mélange RNase Cocktail dans toutes les situations où il est préférable de dégrader l’ARN, comme les minipréparations plasmidiques et les dosages de protection des ribonucléases.
  • Le mélange RNase Cocktail est fourni dans 50 % de glycérol pour un confort maximal
  • Concentration de l’unité : RNase A à 500 U/ml et RNase T1 à 20 000 U/ml
  • Contrôle de la qualité : Le mélange d’enzymes RNase Cocktail fait l’objet de tests rigoureux visant à détecter toute présence d’endonucléase et exonucléase non spécifique contaminante et d’activité de protéase ; la fonctionnalité est déterminée dans le test de protection contre la ribonucléase
  • Définitions de l’unité : RNase A : Une unité de RNase A représente la quantité nécessaire pour entraîner une augmentation de l’absorption à 286 nm de 0,0146 unités d’absorbance par minute dans un volume de 1 ml.
  • Conditions de dosage de l’unité : Tris-acétate (pH 6,5) 100 mM, EDTA 1 mM et 2’, 3’-CMP cyclique 1 mM
  • RNase T1 : 100 unités de RNase T1 représentent la quantité d’enzymes qui produit une augmentation de l’absorption à 260 nm de 0,01428 unités par minute à température ambiante à l’aide de 60 μg/ml d’ARN total de levure comme substrat
Analyse et purification d’ARN et d’ADN, extraction d’ADN, Maxiprép., Midiprép., Miniprép., dosage de protection des nucléases, transfert et électrophorèse sur gel d’acide nucléique, purification d’ADN plasmidique
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration RNase A = 500 U/mL, RNase T1 = 20 000 U/mL
Pureté Sans endonucléases, sans protéines, sans exonucléases
Contenu et stockage Ambion™ RNase Cocktail™ est un mélange d’enzymes qui contient deux ribonucléases hautement purifiées, la RNase A et la RNase T1. Concentration de l’unité : RNase A à 500 U⁄ml et RNase T1 à 20 000 U⁄ml.
Stockage à -20°C. Ne pas conserver dans un congélateur à dégivrage automatique.
Conditions d’expédition Glace carbonique
Enzymes RNase
Quantité 1 ml
Type de produit Mélange enzymatique RNase Cocktail
Gamme de produits Ambion