Learn More
Invitrogen™ Solution de décontamination aux RNases RNaseZap™
Artikelnummer. 12122000
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Quantité:
250 ml
4 L
6 x 250 mL
Type de produit:
Solution de décontamination de surface
Pakningsstørrelse:
1 pièce
1500mL
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Quantité Type de produit Pakningsstørrelse
12122000 6 x 250 mL Solution de décontamination de surface 1500mL
10586925 250 ml Solution de décontamination de surface 1 pièce
10186804 4 L Solution de décontamination de surface 1 pièce
10708345 250 ml Solution de décontamination de surface 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 12122000 Leverandør Invitrogen™ Leverandørnr. AM9782
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Se alle kampagner
 Article restreint
En stock
Læg i indkøbskurv
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Un décontaminant de surface qui détruit les RNases par contact
RNaseZap™ RNase Decontamination Solution is a surface decontamination solution that destroys RNases on contact. You simply spray RNaseZap™ Solution onto the surface to be decontaminated and rinse it off with RNase-free water.
La solution de décontamination aux RNases RNaseZap® est une solution de décontamination de surface qui détruit les RNases au contact. Il vous suffit de vaporiser la solution RNaseZap® sur la surface à décontaminer et de la rincer avec de l’eau exempte de RNase. Caractéristiques de la solution de décontamination aux RNases RNaseZap® :
• Élimine complètement la contamination RNase des surfaces en verre et en plastique
• Permet d’éliminer les niveaux élevés de contamination RNase alors que les produits similaires échouent
• Efficace pour éliminer les concentrations élevées en RNase A séchée
• Idéal pour nettoyer les surfaces de travail, les pipettes ainsi que l’équipement devant être exempt de RNase
Utilisation de la solution RNaseZap®
Pour tout travail avec de l’ARN, des mesures spéciales doivent être prises pour s’assurer que l’environnement est exempt de RNase. Même des quantités de RNase à l’état de traces peuvent se traduire par des rendements inférieurs des réactions de transcription in vitro, par des détériorations pendant les protocoles de purification de l’ARN et par des résultats variables dans les RPA et les transferts Northern. La solution RNaseZap® contient trois ingrédients actifs contre les RNases et s’est avérée extrêmement efficace pour l’élimination de la contamination aux RNases sur la verrerie, les surfaces plastiques, les paillasses et les pipettes. Elle a également fait preuve d’efficacité dans l’élimination de la contamination aux RNases sur les tubes de microcentrifugation sans pour autant inhiber les réactions enzymatiques par la suite. Livrée dans un flacon de 250 ml.
Contamination RNase dans les tubes de microcentrifugation
Bien que les inquiétudes liées à la contamination RNase au niveau des équipements de laboratoire utilisés régulièrement soient courantes et connues, les chercheurs ne s’inquiètent pas vraiment de la contamination RNase pouvant survenir au niveau des produits commerciaux tels que les tubes de microcentrifugation. Toutefois, dans une étude réalisée sur six tubes de microcentrifugation standard de 1,5 ml parmi lesquels trois ont été pré-rincés avec la solution RNaseZap® et de l’eau et trois sont restés sans traitement, tous les tubes non traités présentaient des niveaux au moins marginaux de contamination aux RNases, tandis qu’aucun des tubes pré-rincés avec la solution RNaseZap® ne présentait de contamination. En outre, en testant les tubes de microcentrifugation exempts de Rnases disponibles sur le marché, environ 10 % d’entre eux ont présenté une contamination aux RNases (données non présentées). Cela peut être la cause de résultats erratiques que les chercheurs rencontrent périodiquement lorsqu’ils réalisent des dosages biologiques basés sur l’ARN.
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Type de produit Solution de décontamination de surface
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Conditions d’expédition Température ambiante
Quantité 6 x 250 mL
Type de réactif Réactif de contrôle RNase
Gamme de produits Ambion, RNaseZap