Learn More
Invitrogen™ Solution de décontamination aux RNases RNaseZap
Code produit p-4925088
Change view
Click to view available options
Quantité:
250 ml
4 L
6 x 250 mL
Type de produit:
Solution de décontamination de surface
Conditionnement:
1 pièce
1500mL
250mL
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de produit unitSize
10586925 250 ml Solution de décontamination de surface 1 pièce
12122000 6 x 250 mL Solution de décontamination de surface 1500mL
10186804 4 L Solution de décontamination de surface 1 pièce
10708345 250 ml Solution de décontamination de surface 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10586925 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM9780M
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Un décontaminant de surface qui détruit les RNases par contact
La solution de décontamination aux RNases RNaseZap™ est une solution de décontamination de surface qui détruit les RNases au contact. Il vous suffit de vaporiser la solution RNaseZap™ sur la surface à décontaminer et de la rincer avec de l’eau exempte de RNase.Caractéristiques de la solution de décontamination aux RNases RNaseZap™ :
  • Élimine complètement la contamination aux RNases des surfaces en verre ou en plastique
  • Excelle dans l’élimination de la contamination aux RNases de haut niveau alors que des produits similaires échouent
  • Avérée efficace pour la suppression de concentrations élevées de RNase A séchées sur une surface
  • Idéale pour nettoyer les surfaces de travail, les pipettes et les équipements qui doivent être exempts de RNase
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Solution de décontamination de surface
Réactifs RNase Control Reagent
Quantité 250 ml