Learn More
Invitrogen™ Recharge de lingettes de décontamination aux RNases RNaseZap
Code produit 10504625
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 feuilles
300 feuilles
Type de produit:
Distributeur pop-up, 100 lingettes
Recharge, 3 x 100 lingettes en rouleaux
Conditionnement:
100 pièces
300 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Type de produit unitSize
10504625 300 feuilles Recharge, 3 x 100 lingettes en rouleaux 300 pièces
10092824 100 feuilles Distributeur pop-up, 100 lingettes 100 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10504625 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM9788
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Élimination totale de la contamination aux RNases des surfaces en verre ou en plastique
Invitrogen™ RNaseZap Wipes are RNaseZap™ in a convenient towel format. You simply wipe RNases off of surfaces and rinse with RNase-free water. Supplied as 3 rolls of 100 sheets plus solution to refill existing pop-up dispenser.
Les lingettes Invitrogen™ RNaseZap™ contiennent du RNaseZap™ dans un format d’essuie-tout pratique. Il vous suffit d’essuyer les RNases des surfaces et de rincer avec de l’eau exempte de RNase. Fournies sous forme de 100 feuilles pop-up dans un seul conteneur.
  • Format essuie-tout pratique
  • Élimine complètement toute contamination aux RNases des surfaces en verre et en métal. Idéales pour le nettoyage des surfaces de travail, des pipettes et de l’équipement, qui doivent être exempts de RNase
Efficace immédiatement sur simple contact ; aucune cuisson ni autoclavage nécessaire. Populaire, l’Invitrogen™ RNaseZap™ est désormais fourni dans un format de lingette pratique. Les lingettes RNaseZap™ sont conçues pour éliminer toute contamination aux RNases des surfaces de travail, pipettes et équipements qui doivent être exempts de RNase. La formule du RNaseZap™ contient trois ingrédients connus pour leur activité contre les RNases. Elle élimine efficacement la contamination aux RNases, même élevée, alors que des produits similaires n’y parviennent pas. Après un rinçage complet, RNaseZap™ ne laisse aucun résidu inhibiteur des réactions enzymatiques. Remarque : Les éléments sont conditionnés séparément. Les lingettes et la solution RNaseZap™ sont chargées dans le distributeur pop-up avant leur première utilisation.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Format Lingettes
Type de produit Recharge, 3 x 100 lingettes en rouleaux
Contenu et stockage Conserver à température ambiante.
Conditions d’expédition Température ambiante
Quantité 300 feuilles
Type de réactif Réactif de contrôle RNase
Gamme de produits Ambion, ElectroZap