Learn More
Invitrogen™ Inhibiteur de RNase Ambion™, cloné, 40 U/μl
Code produit 10430725
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 000 U
2 500 U
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10430725 10 000 U 1 pièce
10177094 2 500 U 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10430725 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM2684
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    800.00€
    685.65€ / 10000 unités
    Économisez 114.35€
    14% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Se lie aux enzymes de type RNase A pancréatiques neutres
L’inhibiteur d’ARNase Ambion, une protéine humaine recombinante produite par la bactérie E. coli, est un puissant inhibiteur des enzymes de type RNase A pancréatiques neutres. Le mode d’inhibition est non compétitif ; l’inhibiteur lie étroitement les ARNases selon un ratio 1 : 1. On a démontré que l’enzyme inactivait les RNases présentes dans de nombreux tissus et types de cellules. L’ajout de l’inhibiteur de ribonucléase (IR) s’est avéré utile chaque fois que l’intégrité de l’ARN devait être maintenue, notamment dans la préparation de l’ADNc par transcription inverse, par transcription in vitro de l’ARN et par synthèse protéique in vitro. L’IR n’inhibe pas la RNase I, T1, T2, H, U1, U2 ou CL3. L’IR nécessite un minimum de 1 mM de DTT pour maintenir son activité et présente une plage d’activité entre 5,0 et 8,0 de pH avec une activité maximale comprise entre 7,0 et 8,0 de pH. Le mode d’inhibition reposant sur la formation d’un complexe 1 : 1 avec des ARNases, il faut veiller à éviter toute dénaturation ou oxydation de l’inhibiteur de ribonucléase (par exemple, par l’ajout de SDS, d’urée, etc.). L’IR doit être ajouté aux réactions de transcription, de traduction et de synthèse de l’ADNc pour donner une concentration finale de 1 U / μl. L’inhibiteur d’ARNase fait l’objet de tests rigoureux visant à détecter toute présence de RNase, d’endonucléase et d’exonucléase non spécifique contaminante et d’activité de protéase.
Définition d’une unité : Une unité est la quantité de protéine nécessaire pour inhiber l’activité de 5 ng de RNase A, de 50 %. Conditions de dosage de l’unité : 100 mM de Tris-acétate (pH 6,5), 1 mM d’EDTA, 1 mM de 2 pi, 3 pi-CMP cyclique et d’inhibiteurs d’ARNase. L’ajout de RNase A déclenche la réaction. L’activité inhibitrice de l’ARNase est mesurée par l’inhibition de l’hydrolyse de la CMP cyclique de 2 pieds, 3 pieds par la RNase A.
Applications :
Analyse de l’expression génétique et génotypage, transcription in vitro, PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR), transcription inverse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 100 mM
Contenu et stockage Conserver à -20°C. Ne pas conserver dans un congélateur à dégivrage automatique.
Gamme de produits Ambion
Quantité 10 000 U
Conditions d’expédition Glace carbonique