Learn More
Invitrogen™ RNaseAlert™ Lab Test Kit v2
Code produit 15276535
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
25 réactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15276535 25 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15276535 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 4479768
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Détecte l’activité RNase dans un dosage fluorimétrique pratique et sensible avec des résultats en temps réel.
Le kit de test de laboratoire RNaseAlert™ v2 détecte l’activité RNase dans un dosage fluorimétrique pratique et sensible offrant des résultats en temps réel. Ce kit est adapté aux tests de petits nombres d’échantillons et garantit que les solutions, tubes, pointes, etc. de votre laboratoire sont exempts de RNase. Cette nouvelle version contient un substrat plus sensible qui est environ 60 % plus sensible que la version précédente. Le kit contient suffisamment de réactifs pour 25 réactions.
  • Détecte des quantités de seulement environ 0,3 pg de RNase A avec un fluoromètre
  • Dosage simple de 30 minutes
Purification et analyse de lʼADN et de lʼARN, réactifs et accessoires généraux de purification de lʼARN, PCR et PCR en temps réel, extraction dʼARN, PCR en temps réel (qPCR), isolement total de lʼARN, ARN total des échantillons liquides, isolement de lʼARN transcriptome, isolement de lʼARNm, isolement de microARN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à -20°C :
25 tubes de substrat RNaseAlert™ v2
250 µl 10X de tampon de test de laboratoire RNaseAlert
500 µl de RNase A
Conserver à température ambiante :
50 ml de solution RNaseZap™
Conserver à n’importe quelle température :
1,75 ml d’eau exempte de nucléase
Quantité 25 réactions
Type de réactif Réactif de contrôle RNase
Gamme de produits RNaseAlert
À utiliser avec (application) Extraction de l’ARN