Learn More
Invitrogen™ RNaseAlert™ QC System v2
Code produit 15286535
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
480 réactions
Conditionnement:
480 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
15286535 480 réactions 480 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15286535 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 4479769
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Détecte l’activité RNase dans un dosage fluorimétrique pratique et sensible avec des résultats en temps réel.
Le système de CQ RNaseAlert™ v2 détecte l’activité RNase dans un dosage fluorimétrique pratique et sensible offrant des résultats en temps réel. Cette version contient un substrat ∽ 60 % plus sensible que la version précédente. Le kit contient suffisamment de réactifs pour 5 x 96 (480) dosages à haut rendement.
  • Détecte des quantités de seulement environ 0,3 pg de RNase avec un fluoromètre
  • Dosage simple de 30 minutes
  • Conçu pour surveiller l’activité de la RNase dans les fractions de colonne pendant la purification des protéines
  • Pour une utilisation avec le système de CQ DNaseAlert™ pour détecter quantitativement la RNase et la DNase dans le même échantillon
  • Compatible avec le système de CQ DNaseAlert
Purification et analyse de lʼADN et de lʼARN, réactifs et accessoires généraux de purification de lʼARN, PCR et PCR en temps réel, extraction dʼARN, PCR en temps réel (qPCR), isolement total de lʼARN, ARN total des échantillons liquides, isolement de lʼARN transcriptome, isolement de lʼARNm, isolement de microARN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à -20°C :
5 tubes de substrat RNaseAlert™ v2
5 ml 10X de tampon de test de laboratoire RNaseAlert
500 µl de RNase A
Conserver à température ambiante :
250 ml de solution RNaseZap™
Conserver à n’importe quelle température :
50 ml d’eau exempte de nucléase
Quantité 480 réactions
Type de réactif Réactif de contrôle RNase
Gamme de produits RNaseAlert
À utiliser avec (application) Extraction de l’ARN
compliance-icons
Identifiant produit
  • RNaseAlert QC System v2
Mention d'avertissement
  • Attention
Catégorie de danger
  • Lésion oculaire grave/irritation oculaire Catégorie 2
Mention de danger
  • H319-Provoque une sévère irritation des yeux.
Conseils de prudence
  • P264-Se laver soigneusement après manipulation.
  • P280-Porter des gants de protection/des vêtements de protection/un équipement de protection des yeux/ du visage.
  • P305+P351+P338-EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.
  • P337+P313-Si l'irritation oculaire persiste: consulter un médecin.
Informations supplémentaires
  • MIXTURE LIST-Contain: Nonylphenol ethoxylates