Learn More
Invitrogen™ Eau de qualité RT-PCR
Code produit 10289774
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 1.5 mL
Conditionnement:
17mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10289774 10 x 1.5 mL 17mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10289774 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM9935
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    198.00€
    166.65€ / 1.5mL
    Économisez 31.35€
    15% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Add to basket
Edge
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Prête à l’emploi : sans mélange ni autoclavage
L’eau de qualité RT-PCR est certifiée exempte de nucléases, et exempte de contamination aux acides nucléiques pouvant causer des signaux faux-positifs dans la RT-PCR. L’eau de qualité RT-PCR est prête à l’emploi et n’exige aucune préparation, aucun mélange, aucun autoclavage.
Contrôle de la qualité
L’eau de qualité RT-PCR est testée pour vérifier l’absence de contamination par l’ADN génomique procaryote et eucaryote à l’aide d’un dosage PCR ultrasensible. Elle est fournie en 10 tubes de 1,5 ml. La contamination à l’ADN prokaryotique est évaluée en exécutant une PCR avec des amorces d’ARNr 16S. La contamination à l’ADN eukaryotique est évaluée en exécutant une PCR avec des amorces d’ARNr 18S. Elle est rigoureusement testée pour la contamination non spécifique de l’activité des endonucléases, exonucléases et RNase et convient à toutes les applications de PCR.
RT-PCR en une étape, PCR et PCR en temps réel, RT-PCR, PCR en temps réel (qPCR), transcription inverse, RT-PCR en deux étapes
Order Info
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Qualité Biologie moléculaire
Conditionnement Tube(s)
Traitement(s) Non traité au DEPC
Quantité 10 x 1.5 mL
Méthode de purification Autoclavé, filtré par membrane
Conditions d’expédition Température ambiante
Gamme de produits Ambion