Learn More
Invitrogen™ ADN de sperme de saumon cisaillé (10 mg/ml)
Code produit 10249194
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 x 10mg
Conditionnement:
10 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10249194 10 x 10mg 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10249194 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM9680
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    499.00€
    446.65€ / 10 pièces
    Économisez 52.35€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Bloque l’hybridation non spécifique
L’ADN de sperme de saumon cisaillé est un agent de blocage très efficace lorsqu’il est utilisé dans les tampons d’hybridation et de pré-hybridation Northern à une concentration de 100 à 200 μg / ml.
Utilisation de ce produit
Cet ADN de sperme de saumon cisaillé a été traité à la protinéase K pour éliminer toutes les nucléases contaminantes, puis par extraction organique avec une précipitation de phénol : chloroforme et d’éthanol. L’ADN de sperme de saumon est rigoureusement testé pour vérifier l’absence de contamination aux ARNases et DNases et il est mis en suspension dans de l’eau exempte de nucléases dans un tube de 1 ml à une concentration de 10 mg/ ml (1 ml par tube).
Analyse et purification de l’ARN et de l’ADN, génotypage et analyse d’expression génétique, analyse de microarray, transfert Northern, transfert et électrophorèse de gel d’acide nucléique, transfert Southern
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver la solution pure à –20 °C.
Concentration 10 mg/ml
À utiliser avec (application) Bloque l’hybridation non spécifique
Type de produit ADN de sperme de saumon
Gamme de produits Ambion
Quantité 10 x 10mg
Conditions d’expédition Glace carbonique