Learn More
Invitrogen™ SDS, 10% Solution, RNase-free
Code produit 10712687
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
500 mL
1 L
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10712687 1 L 1 pièce
10525975 500 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Code produit 10712687 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM9823
Faites avancer la science avec 3 produits au prix de 2
Utilisez le code promo 27970
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Pour que la promotion s’applique, le client doit acheter trois fois le même produit au prix catalogue sur la même commande pour avoir une remise de 33.33%. Il n’y a pas de limite d’achat pour un multiple de 3 produits. PCODE: 27970
Prête à l’emploi, certifiée exempte d’ARNase
La solution Invitrogen™ de qualité biologie moléculaire SDS, 10 % est fournie dans un flacon contenant 1 l. Ce tampon certifié exempt d’ARNase est économique et prêt à l’emploi. La SDS est utilisée comme composante des tampons d’hybridation et de lavage pour les transferts de Northern et de Southern. Elle a beaucoup d’autres utilisations au sein d’un laboratoire.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
Concentration 0,1
Type d’emballage Flacon
Type de produit SDS
Gamme de produits Ambion
Quantité 1 L
Conditions d’expédition Température ambiante
Forme Liquide