Learn More
Invitrogen™ SDS, solution à 20 %, exempte de RNase
Code produit 10625405
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
250 ml
Conditionnement:
250mL
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10625405 250 ml 250mL
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10625405 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM9820
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    117.00€
    102.65€ / 250mL
    Économisez 14.35€
    12% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Prête à l’emploi, certifiée exempte d’ARNase
La solution Invitrogen de qualité biologie moléculaire, SDS, à 20 %, est fournie dans un flacon de 250 ml. Ce tampon certifié exempt de RNase est économique et prêt à l’emploi. La SDS est utilisée comme composante des tampons d’hybridation et de lavage pour les transferts de Northern et de Southern. Elle a beaucoup d’autres utilisations au sein d’un laboratoire.
Purification et analyse de l’ADN et de l’ARN, transfert Northern, transfert et électrophorèse sur gel des acides nucléiques, transfert Southern
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
À utiliser avec (application) Électrophorèse sur gel et transfert des acides nucléiques
Type de produit SDS
Gamme de produits Ambion
Pureté De qualité biologie moléculaire
Quantité 250 ml
Conditions d’expédition Température ambiante
Forme Liquide