Learn More
Invitrogen™ Acétate de sodium (3 M), pH 5,5, exempt de RNase
Code produit 10679075
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 mL
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10679075 100 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10679075 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM9740
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Prête à l’emploi, certifiée exempte d’ARNase
Invitrogen Molecular biology grade, 3M Sodium Acetate solution is supplied in one bottle containing 100 mL. The solution is certified RNase-free, economical, and ready-to-use. Due to the ubiquitous presence of RNases, manufacturing products for use with RNA is especially challenging. Invitrogen's nuclease-free reagents and buffers are manufactured in facilities specifically designed to prevent the introduction of nucleases. Highly sensitive RNase assays are performed at several different stages of the manufacturing process to ensure the highest quality. These reagents are rigorously tested for contaminating nonspecific endonuclease, exonuclease, and RNase activity.
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Nom chimique ou matériau Acétate de sodium
Contenu et stockage Stocker à température ambiante.
Concentration 3 M
À utiliser avec (application) Applications d’ARN
Type d’emballage Flacon
pH pH 5,5
Gamme de produits Ambion
Pureté De qualité biologie moléculaire
Quantité 100 mL
Conditions d’expédition Température ambiante
Forme Liquide