Learn More
Invitrogen™ Ambion™ SP6 RNA Polymerase, cloned, 20 U/μL
Code produit 10486724
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
20 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10486724 20 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10486724 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM2071
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 04-12-2026
Includes
Un tube contenant 1 000 unités à une concentration de 20 U / μl.
ARN polymérase clonée de haute pureté avec une haute spécificité pour son promoteur
  • Cette enzyme transcrira de grandes quantités d’ARN à partir de séquences d’ADN en aval du promoteur et ne montre aucune interférence entre les promoteurs
  • Un tube contenant 1 000 U à une concentration de 20 U/μl est fourni. Sa grande pureté le rend idéal pour synthétiser des sondes d’hybridation d’ARN à activité spécifique élevée, des ARNm biologiquement actifs et des ARN antisens
  • L’ARN polymérase est soumis à un test rigoureux de détection de l’activité RNase, ainsi que des endonucléases, exonucléases et protéases non spécifiques contaminantes
  • La fonctionnalité de l’enzyme est testée dans la réaction de transcription in vitro à une concentration optimale et limitante d’UTP.
Définition de l’unité : Une unité est la quantité d’ARN polymérase SP6 nécessaire pour catalyser l’incorporation de 1 nmol de triphosphate nucléosidique en 60 minutes à 37°C
Purification & analyse de l’ADN et ARN, analyse de l’expression génétique & génotypage, transcription in vitro, marquage d’acide nucléique & synthèse d’oligo, marquage de l’ARN
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Polymérase ARN polymérase SP6
Quantité 20 μl
Concentration 20 U/µl
Source ADN