Learn More
Invitrogen™ Spin Columns and Tubes
Description
Includes
30 colonnes
Il vous suffit d’enlever une bande du gel, de la placer dans la colonne de centrifugation et de centrifuger pendant cinq minutes. L’ADN est forcé à travers la colonne dans le tube ci-dessous, tandis que l’agarose est laissée derrière. L’ADN est prêt pour des manipulations ultérieures telles que la digestion ou la ligature par enzymes de restriction.
- Aucune électroélution n’est nécessaire ; les colonnes ne nécessitent qu’une microcentrifugeuse
- Certifiées exemptes de DNase et RNase
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Température ambiante
Spécification
Spécification
| Filtré | À filtre |
| À utiliser avec (application) | Extraction d’ADN à partir de gels d’agarose |
| Format | Tube, colonne de centrifugation |
| Type de pointe | Adaptation universelle |
| Quantité | 100 unités |
| Type de produit | Colonnes de centrifugation et tubes |
| Contenu et stockage | Stocker les tubes à température ambiante. |
| Conditions d’expédition | Température ambiante |
| Jetable | Usage unique |
| À utiliser avec (équipement) | Microcentrifuge |
| Afficher plus |