Learn More
Invitrogen™ Inhibiteur de RNase SUPERase·In™ (20 U/μl)
Code produit 10773267
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
10 000 U
2 500 U
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10773267 10 000 U 1 pièce
10085994 2 500 U 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10773267 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM2696
Discount Lab Supplies
Utilisez le code promo 28170
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Includes
Fourni dans un seul tube
Lie et désactive une grande variété d’ARNases
L’inhibiteur d’ARNase SUPERase·In™ est un inhibiteur d’origine non humaine, à base de protéines, qui se lie de manière non covalente et qui inhibe les ARNases les plus courantes et les plus problématiques, notamment les ARNases A, B, C, 1, et T1. L’inhibiteur de RNase SUPERase·In peut être utilisé dans toute application où la contamination par des RNases est potentiellement problématique. Parce qu’il inhibe une gamme plus large de RNases que les inhibiteurs de RNase classiques, SUPERase·In est l’inhibiteur de RNase actuellement disponible le plus efficace, offrant un niveau de protection élevé contre les dégradations. SUPERase·In n’interfère pas avec les autres enzymes tels que les ARN polymérases, la transcriptase inverse ou l’ADN polymérase Taq. De plus, SUPERase In reste actif jusqu’à 65°C, sur une plage de pH allant de 5,5 à 8,5.
  • Élimine complètement la contamination aux RNases des surfaces en verre ou en plastique
  • Élimine avec une excellente efficacité des teneurs élevées de contamination par des RNases, là où d’autres produits similaires échouent
  • Avérée efficace pour la suppression de concentrations élevées de RNase A séchées sur une surface
  • Idéale pour nettoyer les surfaces de travail, les pipettes et les équipements qui doivent être exempts de RNase
Définition de l’unitéL’inhibiteur d’ARNase
SUPERase·In à 1 U / μl empêche la dégradation de 0,1 μg / μl d’ARN marqué par 2,5 pg / μl de RNase A, 2,5 pg / μl de RNase I et 0,0075 U / μl de RNase T1, pendant 4 h à 37°C, dans 20 mM Tris-HCl, pH 7,5, 50 mM NaCl, 1 mM EDTA. L’analyse se fait par PAGE en conditions dénaturantes. SUPERase·In est actuellement le seul inhibiteur de ribonucléase pour lequel l’unité d’activité est définie par un tel dosage fonctionnel.
Si vous utilisez ce produit avec des méthodes de purification des anticorps classiques, veuillez contacter notre équipe d’assistance technique pour discuter de la conception expérimentale.
Analyse de l’expression génétique et génotypage, transcription in vitro, PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR), transcription inverse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 50 mM
Contenu et stockage Fourni dans un tube unique qui doit être conservé à -20°C.
Tampon de stockage : 2 mM de KH2PO4, 8 mM de Na2HPO4, 2,7 mM de KCl, 137 mM de NaCl, à pH 7,4 dans du glycérol à 50 %
Gamme de produits Ambion, SUPERase•In
Quantité 10 000 U
Conditions d’expédition Glace carbonique