Learn More
Invitrogen™ Inhibiteur de RNase SUPERase·In™ (20 U/μl)
Beschreibung
Includes
Fourni dans un seul tube
L’inhibiteur d’ARNase SUPERase·In™ est un inhibiteur d’origine non humaine, à base de protéines, qui se lie de manière non covalente et qui inhibe les ARNases les plus courantes et les plus problématiques, notamment les ARNases A, B, C, 1, et T1. L’inhibiteur de RNase SUPERase·In peut être utilisé dans toute application où la contamination par des RNases est potentiellement problématique. Parce qu’il inhibe une gamme plus large de RNases que les inhibiteurs de RNase classiques, SUPERase·In est l’inhibiteur de RNase actuellement disponible le plus efficace, offrant un niveau de protection élevé contre les dégradations. SUPERase·In n’interfère pas avec les autres enzymes tels que les ARN polymérases, la transcriptase inverse ou l’ADN polymérase Taq. De plus, SUPERase In reste actif jusqu’à 65°C, sur une plage de pH allant de 5,5 à 8,5.
- Élimine complètement la contamination aux RNases des surfaces en verre ou en plastique
- Élimine avec une excellente efficacité des teneurs élevées de contamination par des RNases, là où d’autres produits similaires échouent
- Avérée efficace pour la suppression de concentrations élevées de RNase A séchées sur une surface
- Idéale pour nettoyer les surfaces de travail, les pipettes et les équipements qui doivent être exempts de RNase
SUPERase·In à 1 U / μl empêche la dégradation de 0,1 μg / μl d’ARN marqué par 2,5 pg / μl de RNase A, 2,5 pg / μl de RNase I et 0,0075 U / μl de RNase T1, pendant 4 h à 37°C, dans 20 mM Tris-HCl, pH 7,5, 50 mM NaCl, 1 mM EDTA. L’analyse se fait par PAGE en conditions dénaturantes. SUPERase·In est actuellement le seul inhibiteur de ribonucléase pour lequel l’unité d’activité est définie par un tel dosage fonctionnel.
Si vous utilisez ce produit avec des méthodes de purification des anticorps classiques, veuillez contacter notre équipe d’assistance technique pour discuter de la conception expérimentale.
Analyse de l’expression génétique et génotypage, transcription in vitro, PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR), transcription inverse
Bestellinformation
Conditions d’expédition : Glace carbonique
Spezifikation
Spezifikation
| Concentration | 50 mM |
| Contenu et stockage | Fourni dans un tube unique qui doit être conservé à -20°C. Tampon de stockage : 2 mM de KH2PO4, 8 mM de Na2HPO4, 2,7 mM de KCl, 137 mM de NaCl, à pH 7,4 dans du glycérol à 50 % |
| Gamme de produits | Ambion, SUPERase•In |
| Quantité | 2 500 U |
| Conditions d’expédition | Glace carbonique |