Learn More
Invitrogen™ SYBR™ Green Cells-to-CT™ Control Kit
GREENER_CHOICE
Code produit 10637705
Change view
Click to view available options
Quantité:
100 réactions
Conditionnement:
100 réactions
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité unitSize
10637705 100 réactions 100 réactions
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10637705 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 4402959
Includes
Contrôle de l’ARN Xeno de 100 μl, 105 copies / μl ; amorces Xeno SYBR 20X de 250μl ; amorces SYBR ACTB 20X des 250 μl ; quantités : Contrôle de l’ARN Xeno : environ 100 réactions de lyse, amorces SYBR Xeno et SYBR ACTB : jusqu’à 250 PCR (20 μl) chacune
Moins de ressources utilisées, moins dangereuses, moins de déchets
Ce kit est conçu pour être utilisé avec les kits Power SYBRGreen (n° de réf. 4402953, 4402954 et 4402955) et Fast SYBRGreen Cells-to-CT™ (n° de réf. 4402956 et 4402957). Réactifs livrés en quantités suffisantes pour 100 réactions. Il comprend un contrôle de l’ARN Xeno™, une transcription synthétique de l’ARN présentant une séquence unique qui manque d’homologie avec les séquences biologiques annotées actuelles et un ensemble d’amorces PCR pour la cible de contrôle de l’ARN Xeno. Il comprend également un ensemble d’amorces PCR pour le gène de contrôle endogène hautement exprimé β-actine (ACTB). Ensemble, ces réactifs fournissent des contrôles positifs pour la transcription inverse et la PCR en temps réel basée sur SYBRGreen et peuvent indiquer la présence de toute transcription inverse ou d’inhibiteurs de PCR. La PCR en temps réel avec les amorces SYBRACTB permet également de fournir un contrôle endogène pour l’harmonisation des échantillons, ainsi que de confirmer une entrée de cellules suffisante dans des expériences avec des échantillons composés de plus de 100 cellules par lyse.
  • Polymérase : ADN polymérase AmpliTaq Gold™
  • Niveau de pureté / qualité : UP (Ultra Pure)
PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR), PCR en temps réel directement à partir d’échantillons
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Composants :
Contrôle de l’ARN Xeno™ de 100 µl, 10^5 copies / µl
Amorces SYBR Xeno 20X de 250 µl
Amorces SYBR ACTB 20X de 250 µl
Quantités :
Contrôle de l’ARN Xeno : environ 100 réactions de lyse
Amorces SYBR Xeno et SYBR ACTB : jusqu’à 250 PCR (20 µl) chacune
Conditions de stockage : Conserver à −20 °°C. Ne pas stocker pas dans un congélateur à dégivrage automatique.
Modèle de contrôle Contrôle XenoRNA™ (transcription d’ARN synthétique)
Format Tube
Symbole de gène(s) ACTB
Marqueur ou colorant Non conjugué(e)
Gamme de produits Cells-to-CT, SYBR
Quantité 100 réactions
Conditions d’expédition Glace carbonique
Cible Contrôle XenoRNA™, β-actine
Nbre de réactions 100 réactions