Learn More
Invitrogen™ Ambion™ T4 RNA Ligase, cloned, 5 U/μL
Code produit 10126774
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
5 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10126774 5 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10126774 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM2141
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
En stock
Catalyse la formation d’une liaison phosphodiester entre un donneur d’acide nucléique 5′-phosphoryl-terminé et un accepteur d’acide nucléique 3′-hydroxyl-terminé
  • Les substrats comprennent l’ARN, l’ADN et les oligonucléotides. Un tube contenant 500 U (5 U / μl) est fourni avec le tampon de réaction 10X.
  • L’enzyme peut être utilisée pour marquer les extrémités 5′’ de l’ARNm avec des oligonucléotides pour les études de cartographie (RACE), les molécules d’ARN à marquage d’extrémité 3’ et les molécules d’ARN et d’ADN circularisant
  • Définition de l’unité : Une unité catalyse la formation de 1 nmol de [5′-32P]-rA12 à 18 dans une forme résistante à la phosphatase en 30 minutes à 37 °C
Purification & analyse de l’ADN & de l’ARN, marquage des acides nucléiques & synthèse d’oligos, marquage de l’ARN
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Concentration 5 U/μl
Contenu et stockage La ligase d’ARN T4 et le tampon de réaction 10X doivent être conservés à –20°C.
Format Tube
Enzymes Ligase
Fidélité (par rapport à Taq) 10 X
Nbre de réactions 250
Polymérase ARN polymérase SP6
Gamme de produits Ambion
Type de produit ARN ligase T4
Quantité 5 μl
Conditions d’expédition Glace carbonique
Source ARN
Forme Solution