Learn More
Invitrogen™ T7-Oligo(dT)24V Promoter Primer, Anchored (100 ng/μl)
Code produit 10311045
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
40 réactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10311045 40 réactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10311045 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM5712
 Article restreint
Expédition estimée: 21-10-2026
Includes
L’amorce est fournie en un seul tube.
À utiliser dans les réactions de transcription inverse pour ajouter un promoteur d’ARN polymérase T7 aux fragments d’ADNc
Chaque amorce Invitrogen est purifiée par PAGE. Leurs performances sont testées par transcription inverse et, ultérieurement, par réactions de transcription in vitro. Les amorces pour le promoteur sont ancrées avec un G, un A ou un C (V).
Analyse de l’expression génétique et génotypage, transcription in vitro, PCR et PCR en temps réel, transcription inverse
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Amorce
Contenu et stockage L’amorce est fournie dans un tube unique et doit être stockée à –20°C.
Conditions d’expédition Glace carbonique
Gamme de produits Ambion
Quantité 40 réactions