Learn More
Invitrogen™ Ambion™ T7 RNA Polymerase, cloned, 200 U/μL
Code produit 10026284
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
30 000 unités
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10026284 30 000 unités 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10026284 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM2085
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-01-2027
Cette ARN polymérase Ambion™ T7 clonée de haute pureté a une grande spécificité pour son promoteur.
L’enzyme transcrit de grandes quantités d’ARN à partir de séquences d’ADN en aval du promoteur et ne montre aucune interférence entre les promoteurs. Un tube contenant 30 000 U à une concentration de 200 U/μl est fourni. Sa grande pureté le rend idéal pour synthétiser des sondes d’hybridation d’ARN à activité spécifique élevée, des ARNm biologiquement actifs et des ARN antisens. L’ARN polymérase est soumise à un dosage rigoureux de détection de l’activité RNase, ainsi que des endonucléases, exonucléases et protéases non spécifiques contaminantes. La fonctionnalité de l’enzyme est testée dans la réaction de transcription in vitro sous une concentration optimale et limite d’UTP.
Définition de l’unité :
Une unité est la quantité d’ARN polymérase T7 nécessaire pour catalyser l’incorporation de 1 nmol de triphosphate nucléosidique en 60 minutes à 37°C
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à -20°C.
Conditions d’expédition Glace carbonique
Polymérase ARN polymérase T7
Gamme de produits Ambion
Quantité 30 000 unités