Learn More
Invitrogen™ T7 RNA Polymerase-Plus™ Enzyme Mix (200 U/μL)
Code produit 10505795
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
200 μl
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10505795 200 μl 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10505795 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur AM2718
Suivez le workflow : Explorez les économies
Utilisez le code promo 27967
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 14-12-2026
Includes
Un tube contenant 30 000 unités à une concentration de 20 U / μl.
Enzyme de haute pureté mêlant ARN polymérase clonée et inhibiteur d’ARNase.
  • Cette enzyme a une grande spécificité pour son promoteur, en transcrivant de grandes quantités d’ARN sans interférences entre les promoteurs.
  • Elle est fournie dans un tube contenant 30 000 U à une concentration de 200 U / μl.
  • L’enzyme intègre des nucléotides radiomarqués ainsi que de nombreux nucléotides modifiés.
  • L’inclusion de l’inhibiteur de RNase offre une protection à large spectre contre la dégradation enzymatique de l’ARN synthétisé, ce qui rend l’enzyme idéale pour la synthèse de l’ARN pour les sondes d’hybridation in situ et de transfert, l’analyse de RPA, la transcription in vitro et l’ARN antisens 
Définition de l’unité : Une unité est la quantité d’ARN polymérase T7 Plus™ nécessaire pour catalyser l’incorporation de 1 nmol de triphosphate nucléosidique en 60 minutes à 37°C
Purification & analyse de l’ADN et ARN, analyse de l’expression génétique & génotypage, transcription in vitro, marquage d’acide nucléique & synthèse d’oligo, marquage de l’ARN
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Conserver à –20°C.
Conditions d’expédition Glace carbonique
Polymérase ARN polymérase T7
Gamme de produits Ambion
Accélérateur T7
Quantité 200 μl
Concentration 200 U/μl
Source ADN