Learn More
Invitrogen™ TaqMan™ Cells-to-CT™ Control Kit
Code produit 10150934
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
100 reactions
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité Conditionnement
10150934 100 reactions 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10150934 Fournisseur Invitrogen™ Code fournisseur 4386995
Le Black Friday commence ici
Utilisez le code promo 27984
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 07-12-2026
Includes
Contrôle d’ARN Xeno, dosage d’expression génétique TaqMan de contrôle d’ARN 20X Xeno et dosage d’expression génétique TaqMan 20X ACTB (β-actine) pour 100 réactions.
Présente une transcription d’ARN synthétique qui manque d’homologie avec les séquences biologiques annotées actuelles
Le kit de contrôle Invitrogen™ TaqMan™ Cells-to-CT a été conçu pour une utilisation avec le kit TaqMan™ Gene Expression Cells-to-CT. Le kit de contrôle comprend un contrôle XenoRNA™, une transcription d’ARN synthétique avec une séquence unique qui manque d’homologie aux séquences biologiques annotées actuelles, ce qui en fait un contrôle idéal pour toute expérience. Le kit de contrôle comprend également un dosage d’expression génétique TaqMan™ pour la cible de contrôle de l’ARN XenoRNA™ et un dosage d’expression génétique TaqMan™ pour l’actine-gèneβ de contrôle endogène hautement exprimée.
  • Confirme une entrée de cellule suffisante
  • Surveille la présence d’inhibiteurs de RT ou de PCR en temps réel
  • Contrôle la normalisation des échantillons
  • Surveillez l’inhibition et confirmez une entrée de cellule suffisante
  • Évaluez la compatibilité avec de nouvelles lignées cellulaires
  • Modification interne de la sonde : Extincteur non fluorescent (3’)FAM (5’)MGB (liaison au sillon mineur) (3’)
Analyse d’expression génétique et génotypage, PCR et PCR en temps réel, PCR en temps réel (qPCR), profilage d’expression génétique en temps réel par PCR, PCR en temps réel directement à partir d’échantillons
Informations sur la commande
Conditions d’expédition : Glace carbonique
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Contenu et stockage Le contrôle d’ARN Xeno™, le dosage d’expression génétique Xeno™ d’ARN Taqman™ 20X et le dosage d’expression génétique 20X ACTB (β-actine) TaqMan™ sont tous conservés à -20 °C. La stabilité de tous les réactifs est garantie pendant 6 mois, sous réserve d’une bonne conservation.
Modèle de contrôle Contrôle XenoRNA™ (transcription d’ARN synthétique)
Méthode de détection Amorce-sonde
Format Tube
GC-Rich PCR Performance Élevé
Méthode PCR qPCR
Symbole de gène(s) ACTB
Modification interne de la sonde MGB (liant au sillon mineur) (3’), extincteur non fluorescent (3’), FAM (5’).
Marqueur ou colorant FAM
Gamme de produits Ambion, Cells-to-CT, TaqMan
Type de produit Kit de contrôle Cells-to-C
Quantité 100 reactions
Conditions d’expédition Glace carbonique
Suffisant pour 100 réactions
Cible Contrôle XenoRNA™, β-actine
À utiliser avec (application) Expression génétique
Nbre de réactions 100 réactions